安全性情報
444100
Millipore
D-Mannose-6-phosphate, Disodium Salt
別名:
D-Mannose-6-phosphate, Disodium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11O9P · 2Na
CAS番号:
分子量:
304.10
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
アッセイ
≥97% dry basis (enzymatic)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
<0.1% fructose-1,6-diphosphate, fructose-6-phosphate, glucose-6-phosphate
white
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C6H13O9P.2Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CHIBNKGHYAQTQY-UHFFFAOYSA-L
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
444100-MG:
444100-50MG:
試験成績書(COA)