由来生物
plant (Spruce, Birch or Beech Wood, Glucose)
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
133-140 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
agriculture
SMILES記法
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マンノースはアルドヘキソースの炭水化物です。C2位置の立体配置が変化するグルコースの異性体です。ほとんどのマンノースは、そのエピマーグルコースから合成されます。これは、小胞体(ER)/ゴルジに存在するグリカンの一部です。
アプリケーション
D-(+)-マンノースは以下の用途に使用されています。
- ホヤAscidiella aspersaから得られた単糖の分析および定量の標準物質として
- ヒト細胞株を培養するためのAgrobacteriuminセグメント化糸状菌(SFB)培地栄養補助剤でトランスフェクトしたP898012ソルガム種子の選択用培地成分として
マンノースはアルドヘキソースの炭水化物です。 この製品は、グリコシル化などのin vitroプロセスに与える外因性マンノースの影響を研究するために使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
マンノースは、グリコシル化などのin vitroプロセスに与える外因性マンノースの影響を研究するために使用される場合があります。cis-ゴルジ糖タンパク質はマンノース含量が高く、エンドグリコシダーゼHまたはペプチドN-グリコシダーゼ(N-グリカナーゼ)消化を受けやすい傾向があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M6020-VAR:
M6020-BULK:
M6020-25G:
M6020-500G:
M6020-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Agrobacterium-mediated transformation of Sorghum bicolor using immature embryos
Transgenic Plants, 109-122 (2012)
Essentials of Carbohydrate Chemistry by John F. Robyt
The Chemical Educator, 3(5), 1-2 (1998)
Golgi glycosylation
Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 3(4), a005199-a005199 (2011)
Metabolic manipulation of glycosylation disorders in humans and animal models
Seminars in Cell & Developmental Biology, 21(6), 655-662 (2010)
Growth and host interaction of mouse segmented filamentous bacteria in vitro
Nature, 520(7545), 99-100 (2015)