安全性情報
4440-M
Millipore
D-Mannose
別名:
D-Mannose, D-Mannopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
詳細
Merck USA index - 14, 5747
品質水準
アッセイ
≥98% (GC, HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: 2.5 mg/mL
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
4440-100GM:
4440-GM:
4440-0GM:
試験成績書(COA)