安全性情報
S9388
Sigma-Aldrich
代替血清2(50×)
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
bovine
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
2-8°C
その他情報
成分が既知の多目的代替血清で、10%以上の高血清濃度を必要とする細胞用に成分が追加されています。高度に精製された、熱処理済みBSA、熱処理済みウシトランスフェリン、およびウシインスリンを含有します。増殖因子、ステロイドホルモン、グルココルチコイド、細胞接着因子、検出可能な量の免疫グロブリン、マイトジェンは含有しません。足場依存性細胞、浮遊細胞のいずれにも使用できます。
注意
培地で希釈した場合、30日間安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S9388-10ML-PW:
S9388-100ML:
S9388-100ML-PW:
S9388-VAR:
S9388-10ML:
S9388-BULK:
試験成績書(COA)