無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
- ヒト脂肪幹細胞(ASC)の増殖サポート
- ブタ椎間板(IVD)細胞および組織の培養
- 軟骨終板(CEP)細胞の培養
生物化学的/生理学的作用
- インスリン:ブドウ糖およびアミノ酸の取り込みを促進するポリペプチドホルモンで、細胞分裂促進作用をもたらす可能性があります。
- トランスフェリン:鉄輸送タンパク質。鉄は必須微量元素ですが、遊離形で毒性を示します。培養中の細胞を育成するため、血清中トランスフェリンと結合した形で鉄が供給されます。
- セレン:血清中に存在する必須微量元素。
構成
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
I2771-VAR:
I2771-5ML:
I2771PROC:
I2771-PH:
I2771-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Understand the role of selenium in cell culture media formulations. The Media Expert library explains how culture media ingredients support cell growth.
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.