安全性情報
F7050
SAFC
脂肪酸サプリメント
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
推奨使用濃度は、CHO細胞1 Lあたり0.25~ 0.5 mLですが、より広い用途が考えられます。
その他情報
動物由来成分不含。独自の脂肪酸水性混合液で、細胞増殖やタンパク質発現に最適であることが確認されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
J6774:
F7050-21.5L:
F7050PROC:
F7050-10ML:4548173949086
F7050-PROC:
J6774-BULKBRD:
J6774-BULK:
F7050-5ML:4548173949093
F7050-500ML:
F7050-PH:
J6774PROC:
F7050-100ML:4548173949079
F7050-2L:
F7050-1L:
F7050-20L:
J6774-PH:
F7050-BULK:
F7050-35ML:
J6774-100ML:
F7050-VAR:
F7050-5ML4041:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paul McCusker et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(9), e0004994-e0004994 (2016-09-14)
Fascioliasis (or fasciolosis) is a socioeconomically important parasitic disease caused by liver flukes of the genus Fasciola. Flukicide resistance has exposed the need for new drugs and/or a vaccine for liver fluke control. A rapidly improving 'molecular toolbox' for liver
Aris A Polyzos et al.
Cell metabolism, 29(6), 1258-1273 (2019-04-02)
The basis for region-specific neuronal toxicity in Huntington disease is unknown. Here, we show that region-specific neuronal vulnerability is a substrate-driven response in astrocytes. Glucose is low in HdhQ(150/150) animals, and astrocytes in each brain region adapt by metabolically reprogramming