Merck
C9830
Sigma-Aldrich
キトサナーゼ Streptomyces griseus由来
lyophilized powder, >50 units/mg protein (Bradford)
別名:
キトサン N-アセチルグルコサミノヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
品質水準
比活性
>50 units/mg protein (Bradford)
精製方法
chromatography
溶解性
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless (10U/0.3mL)
その他の活性
chitinase <1.0 units/mg protein
保管温度
−20°C
詳細
キトサナーゼはStreptomyces griseusから細胞外分泌酵素として合成され、その分子量は34 kDaです。キトサナーゼの最適温度は60°C、最適pHは5.7です。キトサナーゼはグリコシルヒドロラーゼファミリーに属し、リゾチームに類似したα-らせん三次構造を有し、2つのローブ間に基質結合間隙があります。
アプリケーション
Streptomyces griseus由来のキトサナーゼは、涙腺(LG)組織の消化に使用されています。
Streptomyces griseus(ストレプトマイセス・グリセウス)由来キトサナーゼは、キチナーゼおよびキトサナーゼの産生に対するキチン源の影響を評価する研究で使用されました。Streptomyces griseus由来キトサナーゼは、コロイドキチンとさまざまなレベルで脱アセチル化されたキトサンを用いてStreptomyces griseus HUT 6037によるキチナーゼおよびキトサナーゼの効率的な産生を調べる研究でも使用されました。
Sigmaのこの酵素は、マメ科植物の主な寄生生物である卵菌Aphanomyces euteichesの粗細胞壁標品の加水分解に使用されてきました。 また、生体適合性のあるキトサン-アルギン酸ゲルの調製においてキトサンオリゴマー混合物を得るための完全脱Nアシル化されたキトサンの酵素加水分解にも使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
キトサナーゼはN-アセチル化キトサンの内部加水分解を、特にN-アセチル-D-グルコサミンとD-グルコサミン残基とのβ(1,4)結合部位で触媒します。Streptomyces griseus由来のキトサナーゼは、キトサンとカルボキシメチルセルロースの両方を加水分解できます。チトサナーゼは数種類の微生物で見られ、真菌細胞壁の溶解に使用されます。
単位の定義
1ユニットは、pH 5.0、37°C、1分間で、1 μmolのグルコサミンをキトサンから放出する酵素量です(Osswald, et al. (1992)の蛍光分析で測定)。
物理的形状
リン酸カリウムバッファ-塩を含有する凍結乾燥粉末
調製ノート
長期の溶液保管には、バイアルを50%グリセロール溶液で再構成します。0.1% BSA溶液で使用濃度まで希釈します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9830-10UN-PW:
C9830-10UN:
C9830-VAR:
C9830-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ilham Badreddine et al.
Eukaryotic cell, 7(11), 1980-1993 (2008-09-23)
Chitin is an essential component of fungal cell walls, where it forms a crystalline scaffold, and chitooligosaccharides derived from it are signaling molecules recognized by the hosts of pathogenic fungi. Oomycetes are cellulosic fungus-like microorganisms which most often lack chitin
Thang Trung Khong et al.
Biomacromolecules, 14(8), 2765-2771 (2013-06-29)
Biocompatible hydrogels are very interesting for applications in, e.g., tissue engineering and for immobilization of cells, such as calcium-alginate gels where the calcium ions form specific interactions with the guluronic acid units. We here report on a new gelling system
Chitosanase from Streptomyces griseus.
A Ohtakara
Methods in enzymology, 161, 505-510 (1988-01-01)
Toshiaki Tanabe et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 67(2), 354-364 (2003-05-06)
Streptomyces griseus HUT 6037 inducibly produced two chitosanases when grown on chitosan. To elucidate the mechanism of degradation of chitinous compound by this strain, chitosanases I and II of S. griseus HUT 6037 were purified and characterized. The purified enzymes
Pascal Viens et al.
Marine drugs, 13(11), 6566-6587 (2015-11-01)
Chitosanases, enzymes that catalyze the endo-hydrolysis of glycolytic links in chitosan, are the subject of numerous studies as biotechnological tools to generate low molecular weight chitosan (LMWC) or chitosan oligosaccharides (CHOS) from native, high molecular weight chitosan. Glycoside hydrolases belonging
資料
Enzymatic Assay of Chitosanase from Streptomyces Species