Merck
C3020
Sigma-Aldrich
キチンアズール
chitinase substrate
別名:
Colloid chitin azure
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
品質水準
形状
powder
詳細
キチンアズールは、キチナーゼ活性のアッセイに使用される高感度かつ実行可能で、再現性がある低コストの基質です。
アプリケーション
キチンアズールはキチナーゼ活性測定の基質として使用されています。
その他情報
レマゾールブリリアントバイオレット5R(RBV)色素と共有結合的に結合するカニ甲羅由来のキチン
基質
キチナ-ゼ基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C3020-BULK:
C3020-VAR:
C3020-5G:
C3020-1G:
C3020-100MG:
C3020-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Issues in Biologicals, Therapies, and Complementary and Alternative Medicine (2012)
NEW SUBSTRATES FOR USE WITH CHITINASES.
R H HACKMAN et al.
Analytical biochemistry, 8, 397-401 (1964-07-01)
Supansa Pantoom et al.
BMC biochemistry, 9, 2-2 (2008-01-22)
Vibrio carchariae chitinase A (EC3.2.1.14) is a family-18 glycosyl hydrolase and comprises three distinct structural domains: i) the amino terminal chitin binding domain (ChBD); ii) the (alpha/beta)8 TIM barrel catalytic domain (CatD); and iii) the alpha + beta insertion domain.
Virulence and enzymatic activity of three new isolates of Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales) from the South American locust Schistocerca cancellata (Orthoptera: Acrididae)
Pelizza SA, et al.
Journal of King Saud University - Science (2017)
Effect of photoperiod and temperature on growth and activity of digestive enzymes in juveniles of the long-arm river shrimp Macrobrachium tenellum (Smith, 1871)(Caridea: Palaemonidae)
De losSR, et al.
The Journal of Crustacean Biology , 37(4), 445-452 (2017)