無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
liquid
組成
cholesterol, 4.5 g/L
cod liver oil fatty acids (methyl esters), 10 g/L
polyoxyethylenesorbitan monooleate, 25 g/L
D-α-tocopherol acetate, 2.0 g/L
テクニック
cell culture | insect: suitable
保管温度
2-8°C
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L5146-VAR:
L5146-BULK:
L5146-100ML:4548173983585
L5146-RM:
L5146PROC:
L5146-PH:
2512045:
試験成績書(COA)