安全性情報
S0638
Sigma-Aldrich
代替血清1(50×)
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
50×代替血清, 代替血清, 細胞培養用代替血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Serum Replacement 1(50x)は、腫瘍細胞用のHam/F-12培地のサプリメントとして使用されます。 また、RPMI培地でJurkat T細胞を培養するためのサプリメントとしても使用されます。(2)
その他情報
成分が既知の多目的の代替血清で、増殖因子の効果やタンパク質の産生に関する研究に有用です。高度に精製された、熱処理済みBSA、熱処理済みウシトランスフェリン、およびウシインスリンを含有します。増殖因子、ステロイドホルモン、グルココルチコイド、細胞接着因子、検出可能な量の免疫グロブリン、マイトジェンは含有しません。足場依存性細胞、浮遊細胞のいずれにも使用できます。
注意
培地で希釈した場合、30日間安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S0638-VAR:
S0638-10ML-PW:
S0638-10ML:
S0638-100ML:
S0638-100ML-PW:
S0638-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Proliferation and intracellular glutathione in Jurkat T cells with concentrated whey protein products
Middleton N, et al.
International Journal of Dairy Technology, 13(7), 565-573 (2003)
Constanze M Hammerle et al.
PLoS genetics, 16(10), e1009069-e1009069 (2020-10-16)
The genetic mechanisms that determine the size of the adult pancreas are poorly understood. Imprinted genes, which are expressed in a parent-of-origin-specific manner, are known to have important roles in development, growth and metabolism. However, our knowledge regarding their roles