安全性情報
S2640
Sigma-Aldrich
代替血清3 (50×)
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
代替血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
2-8°C
詳細
シグマのSerum Replacement 3(血清代替物3)は、足場依存性培養液および懸濁培養液の長期培養のための強化した多目的血清代替物です。′この血清代替物は、以下のような研究状況において効果的です:成長因子の影響の研究または細胞由来製品の製造。
アプリケーション
Serum Replacement 3(血清代替物3)(50x)は、改変リン酸緩衝生理食塩水(DPBS)における栄養補助剤として、 および腱細胞に関するin vitro実験用の増殖培地の代替品として使用されています。
その他情報
主にヒト細胞などの哺乳類細胞の長期増殖用にデザインされた既知の代替血清です。細胞分泌性タンパク質の産生に推奨されます。ヒトタンパク質(例:ヒト血清アルブミン、ヒトトランスフェリン、ヒト組み換えインスリン)のみを含有します。増殖因子、ステロイドホルモン、グルココルチコイド、細胞粘着因子、検出可能な免疫グロブリン、マイトジェンは含まれていません。 足場依存性細胞および浮遊細胞いずれにも使用できます。
警告
ELISAによる試験を実施し、B型肝炎ウイルス表面抗原(HBsAg)およびヒト免疫不全ウイルス(HIV)抗体が陰性であることを確認しています。しかし、ヒト由来製品は潜在的に感染性とみなし、適切に取り扱う必要があります。
アナリシスノート
細胞培地で希釈した場合、30日間安定です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
S2640-100ML-PW:
S2640-10ML-PW:
S2640-100ML:
S2640-10ML:
S2640-BULK:
S2640-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
HGF Mediates the Anti-inflammatory Effects of PRP on Injured Tendons
Zhang J, et al.
PLoS ONE, 8(6), e67303-e67303 (2013)
Eric J Suh et al.
Genome biology, 13(12), R121-R121 (2012-12-25)
Although quiescence (reversible cell cycle arrest) is a key part in the life history and fate of many mammalian cell types, the mechanisms of gene regulation in quiescent cells are poorly understood. We sought to clarify the role of microRNAs
Electrical properties of breast cancer cells from impedance measurement of cell suspensions
IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering, 224, 012081-012081 (2010)