Merck
F3004
Sigma-Aldrich
フェチュイン from fetal bovine serum
lyophilized powder
別名:
フェチュイン ウシ胎児血清由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
bovine serum (fetal)
品質水準
形状
lyophilized powder
テクニック
HPLC: suitable
MALDI-MS: suitable
不純物
~0.2% free N-acetylneuraminic acid
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... FETUB(504615)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェチュインは、ウシ胎児血清に豊富に存在する糖化タンパク質であり、輸送及び貯蔵タンパク質として働きます。これはα2-Heremans-Schmid糖タンパク質(AHSG)とも呼ばれ、分子量64 kDaに相当します。これはスタチンファミリーに属し、主に肝臓で合成され、一部は腎臓、胎盤、舌で合成されます。
アプリケーション
ウシ胎児血清由来のフェチュインは以下の用途に使用されています:
  • マトリックス支援レーザー脱離/イオン化質量分析(MALDI-MS)及び高速液体クロマトグラフィー/蛍光検出分析(HPLC-FLD)における標準糖タンパク質として
  • 百日咳毒素ワクチンの炭水化物結合アッセイにおけるリガンドとして
  • 薬物担体研究のためのフェチュイン-A結合金ナノ粒子(F-GNP)の合成に
生物化学的/生理学的作用
ヒトでは、フェチュイン遺伝子の多型が2型糖尿病に関与しており、脂肪細胞の機能性を調節します。肥満と非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)において、フェチュイン高値が認められます。フェチュインは、代謝障害の臨床診断のマーカー候補です。
調製ノート
F2379をゲル濾過によりさらに処理
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3004-25MG:
F3004-10MG:
F3004-BULK:
F3004-250MG:
F3004-1G:
F3004-VAR:
F3004-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fetuin-A (alpha2HS-glycoprotein) is a major serum adhesive protein that mediates growth signaling in breast tumor cells
Sakwe AM, et al.
Test, 285(53), 41827-41835 (2010)
Helga Hevér et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1934, 93-125 (2019-07-01)
Even if a consensus sequence has been identified for a posttranslational modification, the presence of such a sequence motif only indicates the possibility, not the certainty that the modification actually occurs. Proteins can be glycosylated on certain amino acid side
M Demetriou et al.
The Journal of biological chemistry, 271(22), 12755-12761 (1996-05-31)
The serum glycoprotein fetuin is expressed during embryogenesis in multiple tissues including limb buds and has been shown to promote bone remodeling and stimulate cell proliferation in vitro. In this report, we demonstrate that fetuin antagonizes the antiproliferative action of
Development of an in vitro Biochemical Assay System for the Measurement of Residual Toxin Activities in Pertussis Toxin Containing Vaccines
Ting Yuen C, et al.
Journal of vaccines & vaccination, 08 (2017)
Fetuin-A-Alpha2-Heremans-Schmid Glycoprotein: From Structure to a Novel Marker of Chronic Diseases Part 1. Fetuin-A as a Calcium Chaperone and Inflammatory Marker
Komsa-Penkova RS, et al.
Journal of Biomedical and Clinical Research, 10(2), 90-97 (2017)