由来生物
bovine plasma
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ORM1(497200)
アプリケーション
- 質量分析で、それぞれヒトとウシのAGPにおけるNeu5AcとNeu5Gcの分布の存在を確認するために
- 腫瘍接着研究でMDA-MB-231細胞を灌流する前に微小血管を前処理するために
- 裂傷モデルの構成物に
- ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)の参照物質として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The use of PNGase Fast denaturing buffer and enzyme yielded results similar to a conventional 20-hour protocol with overnight digest while reducing workflow time to about 1 hour with a 15-minute digest.
The use of PNGase Fast denaturing buffer and enzyme yielded results similar to a conventional 20-hour protocol with overnight digest while reducing workflow time to about 1 hour with a 15-minute digest.