安全性情報
A4781
Sigma-Aldrich
アシアロフェツイン ウシ胎児血清由来
Type I (Sigma designation)
別名:
アシアロフェツイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine (calf) serum
品質水準
タイプ
Type I (Sigma designation)
フォーム
powder
不純物
salt, essentially free
≤0.5% N-acetylneuraminic acid
溶解性
0.85% sodium chloride: soluble 1 mg/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アシアロフェツインは、3つのアスパラギン結合三分岐複合炭水化物鎖と末端N-アセチルガラクトサミン残基を有する糖タンパク質です。
アプリケーション
ウシ胎児血清由来のアシアロフェツインは、以下の用途に使用されています:
  • β-ファゼオリンシグナルペプチド(P)プロインスリン遺伝子(INS)-RTB植物における植物リシン毒素Bサブユニット(RTB)レクチン活性を酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)により定量するため
  • 形質転換ジャガイモ組織のVP7:RTB融合タンパク質をELISAにより定量するため
  • 遺伝子組換えRTBおよびNSP490–RTB融合タンパク質の受容体結合活性を測定するための糖タンパク質の基質として
  • フェリチンと胎盤の相互作用の性質を検討するため
リポソームにおけるアシアロフェチュイン(AF)の取り込みは、AF受容体を提示している細胞、すなわち肝細胞への送達および肝細胞によるエンドサイトーシスを強力に亢進します。これは、遺伝子療法のきわめて効率的な経路となります。
生物化学的/生理学的作用
Asialofetuin(アシアロフェチュイン)は、肝実質細胞上のアシアロ糖タンパク質受容体(ASGP-R)に対する親和性を示し、受容体を用いて細胞内に入ります。この特性により、Asialofetuinは、肝細胞に薬物を送達するためのリガンドとして、ならびにASGP-Rに対する競合阻害剤として使用できます。
調製ノート
Spiro, R.G., J. Biol. Chem., 235, 2860 (1960)の変法に従って調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4781-250MG:
A4781-100MG:
A4781-1G:
A4781-50MG:
A4781-BULK:
A4781-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Keiichi Motoyama et al.
Journal of drug delivery, 2011, 476137-476137 (2011-04-15)
The purpose of this study is to evaluate in vitro gene delivery mediated by asialofetuin-appended cationic liposomes (AF-liposomes) associating cyclodextrins (CyD/AF-liposomes) as a hepatocyte-selective nonviral vector. Of various CyDs, AF-liposomes associated with plasmid DNA (pDNA) and γ-cyclodextrin (γ-CyD) (pDNA/γ-CyD/AF-liposomes) showed
R D Lamparelli et al.
British journal of haematology, 72(1), 100-105 (1989-05-01)
The organ distribution of intravenously injected hepatic ferritin either labelled with 59Fe or with 59Fe and 125I, was studied in pregnant guinea-pigs. At 5 h 71.2% of injected 59Fe was present in the placenta and fetus. Transfer of 59Fe to
Nida Zaidi et al.
International journal of biological macromolecules, 103, 65-73 (2017-05-13)
The SDS-glycoprotein system is mimic of membrane protein-lipid system. Fate of glycoprotein, conformation and the interactive forces involved in membrane milieu are expected to be decided by the net charge on glycoprotein that may change during acidic environment in a
Jakob Meier-Credo et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 33(7), 1293-1302 (2022-06-28)
Identification and sequence determination by mass spectrometry have become routine analyses for soluble proteins. Membrane proteins, however, remain challenging targets due to their hydrophobicity and poor annotation. In particular small membrane proteins often remain unnoticed as they are largely inaccessible
Nak-Won Choi et al.
Journal of biotechnology, 121(2), 272-283 (2005-09-27)
The castor-oil plant Ricinus communis A-B dimeric toxin B subunit (RTB) was genetically linked at its N-terminus with a 90 amino acid peptide from simian rotavirus SA-11 non-structural protein NSP4(90) and produced in Escherichia coli BL21 cells. Biologically active recombinant