Merck
R7884
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼB ウシ膵臓由来
BioReagent, ≥50 Kunitz units/mg protein, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
RNase B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
由来生物
bovine pancreas
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
比活性
≥50 Kunitz units/mg protein
濃度
≥60%
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
cell analysis
その他の活性
protease ≤0.001 units/mg solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cncc1CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ウシの膵臓のリボヌクレアーゼBは、細胞周期プラットフォーム解析中の、RNAの分解に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
RNase Bのアミノ酸残留物21-124から成るネイティブRNase Bのサブチリシン分解により生成されたネイティブRNase BS は、PNGase F分解に対して敏感です。ウシ膵臓の分子内NグリカンRNase Bは、シャペロンのように機能します。RNase Aは再生成中に集合する傾向がありますが、RNase BはRNase Aよりもはるかに高速なことがわかりました。Asnオリゴ糖(RNase Bのもっとも支配的な糖鎖に対応)の促進効果によって明らかなように、RNase BのN-グリカンは、高分子の中間体の、折り畳まれた小型種への変換を促進します。
包装
容量はタンパク質含量に基づきます。
調製ノート
アフィニティ-クロマトグラフィ-精製品
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R7884-VAR:
R7884-500UG:
R7884-5MG:
R7884-500UG-KC:
R7884-EW:
R7884-5MG-KC:
R7884-BULK:
R7884-100MG:
R7884-10MG:
R7884-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Véronique Blanchard et al.
Biochemistry, 47(11), 3435-3446 (2008-02-26)
In glycoanalysis protocols, N-glycans from glycoproteins are most frequently released with peptide- N (4)-( N-acetyl-beta-glucosaminyl)asparagine amidase F (PNGase F). As the enzyme is an amidase, it cleaves the NH-CO linkage between the Asn side chain and the Asn-bound GlcNAc residue.
H Yamaguchi et al.
Journal of biochemistry, 120(3), 474-477 (1996-09-01)
This paper describes a chaperone-like function of the intramolecular N-glycans of bovine pancreatic RNase B. We studied air-oxidative regeneration from reductively denatured species of RNase B and its nonglycosylated form, RNase A. RNase B was reactivated much faster than RNase
Audra A Hargett et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(14) (2021-07-25)
Protein glycosylation is important in many organisms for proper protein folding, signaling, cell adhesion, protein-protein interactions, and immune responses. Thus, effectively determining the extent of glycosylation in glycoprotein therapeutics is crucial. Up to now, characterizing protein glycosylation has been carried
Vijay Ramakrishnan et al.
American journal of hematology, 85(9), 675-686 (2010-07-24)
Interaction of myeloma cells with the bone marrow microenvironment is mediated in large part through different cytokines, especially VEGF and IL6. These cytokines, especially IL6, leads to upregulation of the JAK/STAT pathway in myeloma cell, contributing to increased proliferation, decreased
Yang Xu et al.
iScience, 25(8), 104753-104753 (2022-08-10)
N-Acetylglucosamine (GlcNAc) is an essential monosaccharide required in almost all organisms. Fluorescent labeling of the peptidoglycan (PG) on N-acetylglucosamine has been poorly explored. Here, we report on the labeling of the PG with a bioorthogonal handle on the GlcNAc. We
資料
The use of PNGase Fast denaturing buffer and enzyme yielded results similar to a conventional 20-hour protocol with overnight digest while reducing workflow time to about 1 hour with a 15-minute digest.
The use of PNGase Fast denaturing buffer and enzyme yielded results similar to a conventional 20-hour protocol with overnight digest while reducing workflow time to about 1 hour with a 15-minute digest.