Merck
R5500
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type XII-A, ≥90% (SDS-PAGE), 75-125 Kunitz units/mg protein
別名:
RNアーゼ, RNアーゼA, リボヌクレアーゼI, リボ核酸 3′-ピリミジノオリゴヌクレオチドヒドロラーゼ, 膵臓リボヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine pancreas
タイプ
Type XII-A
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
比活性
75-125 Kunitz units/mg protein
分子量
~13,700
テクニック
cell based assay: suitable
不純物
salt, essentially free
適合性
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
protease, essentially free
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNアーゼA、すなわちリボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後でホスホジエステル結合の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。RNアーゼAは3′リン酸末端を攻撃します(たとえば、pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります)。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドです。RNアーゼBとは異なり、糖タンパク質ではありません。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。RNアーゼは、重金属イオン存在下で阻害されます。また、RNアーゼは、DNAによって競争的に阻害されます。
アプリケーション
  • RNアーゼAは、DNAプラスミド調製物、ゲノムDNA調製物およびタンパク質サンプルからRNAを除去するために使用されます。
  • また、RNアーゼは、RNAの配列解析や保護アッセイにも使用されます。
  • RNアーゼは、コンピューター支援薬物設計のためのツールとして使用されています。
  • RNアーゼAは、RNA配列解析に役立ちます。
  • RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解します。
  • DNA精製にRNアーゼAが寄与します。
生物化学的/生理学的作用
リボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後で一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。3′リン酸末端を攻撃します。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩により活性化されます。
特徴および利点
安定性が高いメルクのリボヌクレアーゼA(RNアーゼA)は、RNA除去、RNAシーケンシング、およびDNA精製に適しています。
調製ノート
分画化されクロマトグラフィーで精製された塩。
アナリシスノート
Eにより測定したタンパク質。
アプリケーション
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R5500-10MG-KC:
R5500-100MG:
R5500-500MG:
R5500-1G:
R5500-VAR:
R5500-10MG:
R5500-250MG:
R5500-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vlad Zabrouskov et al.
Biochemistry, 45(3), 987-992 (2006-01-18)
Although deamidation at asparagine and glutamine has been found in numerous studies of a variety of proteins, in almost all cases the analytical methodology that was used could detect only a single site of deamidation. For the extensively studied case
Amy B Emerman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1413, 303-324 (2016-05-20)
RNAs associate with the mitotic spindle in a variety of organisms, where they can spatially regulate protein production, ensure their proper segregation during cell division, or perform translation-independent roles in spindle formation. The identification of spindle-associated RNAs is an important
Romina Ponzielli et al.
Nucleic acids research, 36(21), e144-e144 (2008-10-23)
High-throughput, microarray-based chromatin immunoprecipitation (ChIP-chip) technology allows in vivo elucidation of transcriptional networks. However this complex is not yet readily accessible, in part because its many parameters have not been systematically evaluated and optimized. We address this gap by systematically
Xin-Miao Fu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1814(4), 487-495 (2011-01-18)
Protein disulfide isomerase (PDI) and its pancreatic homolog (PDIp) are folding catalysts for the formation, reduction, and/or isomerization of disulfide bonds in substrate proteins. However, the question as to whether PDI and PDIp can directly attack the native disulfide bonds
Aarón Millán-Oropeza et al.
Proteomes, 10(1) (2022-01-26)
In proteomics, it is essential to quantify proteins in absolute terms if we wish to compare results among studies and integrate high-throughput biological data into genome-scale metabolic models. While labeling target peptides with stable isotopes allow protein abundance to be
資料
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
プロトコル
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC