Key Documents
796-0658
HPLC Analysis of Proteins on Discovery® BIO PolyMA-SCX (Analyte Set #2)
application for HPLC
別名:
Proteins, mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
詳細
Separated on Discovery® BIO PolyMA-SCX
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5 M NaCl, pH 7.0; 5 to 100% B in 15 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
injection: 10 μg trypsin inhibitor, 5 μg conalbumin, myoglobin or 10 μg ribonuclease A, 5 μg cytochrome c, a-chymotrypsinogen A
detector: UV, 280 nm
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXは粒子孔の直径が大きいので、小ペプチド、超巨大タンパク質、タンパク質凝集物に十分にアクセスできます。この図は、サイズ排除による分離法に勝る利点ともいえる、分子量がごくわずかに異なるタンパク質を分離するイオン交換法の威力を示すものです。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
標準
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)