Merck
R4642
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
(Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0)
別名:
RNアーゼ, RNアーゼA, リボヌクレアーゼI, リボ核酸 3′-ピリミジノオリゴヌクレオチドヒドロラーゼ, 膵臓リボヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.53
由来生物
bovine pancreas
品質水準
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
フォーム
(Solution of 50% glycerol, 10mM Tris-HCL pH 8.0)
分子量
13.7 kDa
~13,700
濃度
20-40 mg/mL
適合性
suitable for
その他の活性
Endonuclease and exonuclease, none detected
NICKase and DNase, none detected
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNアーゼA、すなわちリボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後でホスホジエステル結合の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。RNアーゼAは3′リン酸末端を攻撃します(たとえば、pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります)。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドです。RNアーゼBとは異なり、糖タンパク質ではありません。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。RNアーゼは、重金属イオン存在下で阻害されます。また、RNアーゼは、DNAによって競争的に阻害されます。
RNアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの3′OHリン酸を攻撃するエンドリボヌクレアーゼです。配列 pG-pG-pC-pA-pGが開裂し、pG-pG-pCpとA-pGが得られます。一本鎖RNAに対し最大の活性を示します。
アプリケーション
  • RNアーゼAは、DNAプラスミド調製物、ゲノムDNA調製物およびタンパク質サンプルからRNAを除去するために使用されます。
  • また、RNアーゼは、RNAの配列解析や保護アッセイにも使用されます。
  • RNアーゼは、コンピューター支援薬物設計のためのツールとして使用されています。
  • RNアーゼAは、RNA配列解析に役立ちます。
  • RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解します。
  • DNA精製にRNアーゼAが寄与します。
次の用途に適しています:
  • RNアーゼ保護アッセイ
  • 非特異的に結合したRNAの除去
  • RNA配列の解析
  • タンパク質サンプルに含まれるRNAの加水分解
  • プラスミドDNAの精製
特徴および利点
安定性が高いメルクのリボヌクレアーゼA(RNアーゼA)は、RNA除去、RNAシーケンシング、およびDNA精製に適しています。
構成
RNアーゼAは、50%グルセロールを溶媒とし、10 mMのトリス-HClを含む溶液(pH 8.0)として供給します。
単位の定義
RNアーゼAの主な用途は、プラスミドDNAの調製物からのRNAの除去です。この用途では、DNアーゼを含まないRNアーゼA(最終濃度10 μg/mL)を使用します。
このRNアーゼAの保存溶液を沸騰させ残存DNアーゼを不活性化する必要はなく、沸騰させるとRNアーゼが沈殿し酵素活性を失うことがあります。RNアーゼA溶液を中性pHで加熱すると沈殿が生じます。中性より低いpHで加熱すると、存在するタンパク質不純物のために若干の沈殿が生じることがあります。
アナリシスノート
Eにより測定したタンパク質。
その他情報
RNアーゼAの活性剤には、カリウム塩およびナトリウム塩が含まれます。 RNアーゼAは、ヒス12またはヒス119のアルキル化により阻害できます。
アプリケーション
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
R4642-1G:
R4642-250MG-PW:
R4642PROC:
R4642-BULK-N:
R4642-1G-PW:
R4642-50MG-PW:
R4642-250MG:
R4642-PH:
R4642-10MG:
R4642-50MG:
R4642-5G:
R4642-VAR:
R4642-5G-KC:
R4642-10MG-KC:
R4642-10MG-PW:
R4642-5G-PW:
R4642-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wentao Li et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(26), 6752-6757 (2017-06-14)
Benzo[a]pyrene (BaP), a polycyclic aromatic hydrocarbon, is the major cause of lung cancer. BaP forms covalent DNA adducts after metabolic activation and induces mutations. We have developed a method for capturing oligonucleotides carrying bulky base adducts, including UV-induced cyclobutane pyrimidine
Christopher P Selby et al.
The Journal of biological chemistry, 295(50), 17374-17380 (2020-10-23)
In nucleotide excision repair, bulky DNA lesions such as UV-induced cyclobutane pyrimidine dimers are removed from the genome by concerted dual incisions bracketing the lesion, followed by gap filling and ligation. So far, two dual-incision patterns have been discovered: the
Alessandro Ori et al.
Genome biology, 17, 47-47 (2016-03-16)
Recent large-scale studies revealed cell-type specific proteomes. However, protein complexes, the basic functional modules of a cell, have been so far mostly considered as static entities with well-defined structures. The co-expression of their members has not been systematically charted at
Netta Mäkinen et al.
PLoS genetics, 12(2), e1005850-e1005850 (2016-02-20)
Uterine leiomyosarcomas (ULMSs) are aggressive smooth muscle tumors associated with poor clinical outcome. Despite previous cytogenetic and molecular studies, their molecular background has remained elusive. To examine somatic variation in ULMS, we performed exome sequencing on 19 tumors. Altogether, 43
Vincent Veron et al.
BMC genomics, 19(1), 677-677 (2018-09-19)
Environmental changes of biotic or abiotic nature during critical periods of early development may exert a profound influence on physiological functions later in life. This process, named developmental programming can also be driven through parental nutrition. At molecular level, epigenetic
資料
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
プロトコル
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC