Merck
R5250
Sigma-Aldrich
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
Type X-A, ≥90% (SDS-PAGE), ≥70 Kunitz units/mg protein
別名:
RNアーゼ, RNアーゼA, リボヌクレアーゼI, リボ核酸 3′-ピリミジノオリゴヌクレオチドヒドロラーゼ, 膵臓リボヌクレアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine pancreas
品質水準
タイプ
Type X-A
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥70 Kunitz units/mg protein
分子量
~13,700
その他の活性
protease, essentially free
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RNアーゼA、すなわちリボヌクレアーゼAは、ピリミジンヌクレオチドの後でホスホジエステル結合の一本鎖RNAを切断するエンドリボヌクレアーゼです。RNアーゼAは3′リン酸末端を攻撃します(たとえば、pG-pG-pC-pA-pGが切断されて、pG-pG-pCpとA-pGになります)。一本鎖RNAに対して最も高い活性を示します。RNアーゼAは、4箇所でジスルフィド架橋された一本鎖ポリペプチドです。RNアーゼBとは異なり、糖タンパク質ではありません。DNAは環状中間体の形成に必要な2′-OH基を持たないため、リボヌクレアーゼはDNAを加水分解しません。また、RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解できます。RNアーゼAは、His12とHis119のアルキル化によって阻害され、カリウム塩およびナトリウム塩によって活性化されます。RNアーゼは、重金属イオン存在下で阻害されます。また、RNアーゼは、DNAによって競争的に阻害されます。
Ribonucleases do not hydrolyze DNA, because the DNA lacks 2′-OH groups essential for the formation of cyclic intermediates. RNase can hydrolyze RNA from protein samples. Pancreatic RNase A specifically cleaves at the 3′-side of pyrimidine (uracil or cytosine) phosphate bonds. The ribonuclease (RNase) gene is mapped to human chromosome 14.
アプリケーション
  • RNアーゼAは、DNAプラスミド調製物、ゲノムDNA調製物およびタンパク質サンプルからRNAを除去するために使用されます。
  • また、RNアーゼは、RNAの配列解析や保護アッセイにも使用されます。
  • RNアーゼは、コンピューター支援薬物設計のためのツールとして使用されています。
  • RNアーゼAは、RNA配列解析に役立ちます。
  • RNアーゼAは、タンパク質サンプル中のRNAを加水分解します。
  • DNA精製にRNアーゼAが寄与します。
Ribonuclease A from bovine pancreas has been used to treat human glioblastoma U251 cell line prior to harvesting, for flow cytometry analysis, T suppressor cells and embryonic stem cell chromatin.
Ribonuclease A is used to remove RNA from DNA plasmid preparations and protein samples. Ribonuclease A is used for RNase protection assays, to remove unspecifically bound RNA, analysis of RNA sequences, to hydrolyze RNA contained in protein samples, and the purification of DNA. Ribonuclease A from bovine pancreas has been used in a study to assess the mechanism of heavy metal ions on RNase activity. Ribonuclease A from bovine pancreas has also been used in a study to investigate the performance of oligomeric poly(diallyldimethylammonium chloride) as displacer for cation-exchange displacement chromatography of proteins.
生物化学的/生理学的作用
The structure of Ribonuclease A (RNase A) comprises of four disulfide and catalytic triad of two histidines crucial for its functionality. RNase A displays three-dimensional domain swapping of the α-helical N-terminal and the C-terminal β-strand. It can exist as dimer or oligomers. The level of RNase is elevated in cancers and infectious diseases. RNase A family of enzymes serve as potential drug targets. The homolog and variants of RNase A are potential chemotherapeutic agents.
特徴および利点
安定性が高いメルクのリボヌクレアーゼA(RNアーゼA)は、RNA除去、RNAシーケンシング、およびDNA精製に適しています。
物理的形状
0.2 Mリン酸ナトリウムバッファ-に溶解された溶液(pH 6.4)
調製ノート
純度の極めて高いRNア-ゼAを得るため、製品番号R5503をクロマトグラフィ-でさらに精製
アナリシスノート
Eにより測定したタンパク質。
RNア-ゼAの純度はSDS-PAGEで決定
アプリケーション
インヒビター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R5250-VAR:
R5250-100MG-PW:
R5250-1G:
R5250-500MG-PW:
R5250-250MG-PW:
R5250-10MG:
R5250-BULK:
R5250-1G-PW:
R5250-250MG:
R5250-BULK-N:
R5250-500MG:
R5250-100MG:
R5250PROC:
R5250-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ribonucleases as Novel Chemotherapeutics
Lee JE and Raines RT
BioDrugs : Clinical Immunotherapeutics, Biopharmaceuticals and Gene Therapy, 22(1), 53-58 (2008)
Fa-shui Hong et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 22(4), 651-654 (2003-08-27)
This paper studied mechanism of Ce3+, Cd2+, Pb2+ on RNase activity from bovine pancreas. The results showed that the activity of RNase was enhanced under the treatment by Ce3+, Cd2+, Pb2+ at lower concentration (10-60 or 10-30 mumol.L-1), but was
Insight into ribonuclease A domain swapping by molecular dynamics unfolding simulations
Esposito L and Daggett V
Biochemistry, 44(9), 3358-3368 (2005)
The crystal structure of ribonuclease A in complex with thymidine-3?-monophosphate provides further insight into ligand binding
Doucet N, et al.
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 78(11), 2459-2468 (2010)
B Schmidt et al.
Journal of chromatography. A, 944(1-2), 149-159 (2002-02-08)
A novel type of linear polyelectrolyte, namely poly-DADMAC [poly(diallyldimethylammonium chloride)], was prepared and studied as a displacer for cation-exchange displacement chromatography of proteins. In contrast to the commercially available polymers of that chemistry, the novel type of poly-DADMAC introduced here
プロトコル
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC