Merck
R1153
Sigma-Aldrich
RNase B糖タンパク質スタンダード ウシ膵臓由来
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
別名:
リボヌクレアーゼB ウシ膵臓由来, RNase B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
製品名
RNase B糖タンパク質スタンダード ウシ膵臓由来, Proteomics Grade
グレード
Proteomics Grade
品質水準
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
RNase Bは、SDS-PAGEまたはMALDI-MSを使用するN-結合型脱グリコシル化の実証に、PNGaseFを用いる好ましい基質です。PNGase Fの活性は、脱グリコシル化後の12%ゲルの顕著な移動度シフトをモニタリングすることにより、RNase Bを使用して日常的にアッセイされています。プロテオミクスグレードのRNase Bは、酵素消化とそれに続く精製の後に、N-グリカンの供給源として使用されています。また、糖タンパク質の標準物質としても使用されています。
その他情報
ウシ膵臓由来RNase BはN-結合型グリカンのみを含む糖タンパク質です。1つのドメインからなる球状タンパク質であり、天然では、グリコシル化されていないコア型であるリボヌクレア-ゼA(RNase A)と共に、混合物の少量成分として生成されます。RNア-ゼBには糖鎖付加部位(Asn34)が1個所存在し、ここでは5~9個のマンノ-ス残基がキトビオ-スコアに付加しています(すなわち、Man5-9GlcNAc2)。Asn34での糖鎖付加は均一ではないため、リボヌクレア-ゼBにはの5種類の糖鎖型(分子量 約15 kDa)が存在します。
品質
RNase B糖タンパク質スタンダ-ドは夾雑RNase Aを除去した高純度品です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R1153-500UG-PW:
R1153-1MG:
R1153-1MG-KC:
R1153-VAR:
R1153-PH:
R1153-500UG:
R1153-1MG-PW:
R1153-BULK:
R1153PROC:
R1153-BULK-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jens Möller et al.
Scientific reports, 3, 2884-2884 (2013-10-08)
To clear pathogens from host tissues or biomaterial surfaces, phagocytes have to break the adhesive bacteria-substrate interactions. Here we analysed the mechanobiological process that enables macrophages to lift-off and phagocytose surface-bound Escherichia coli (E. coli). In this opsonin-independent process, macrophage
Integrated GlycoProteome Analyzer (I-GPA) for automated identification and quantitation of site-specific N-glycosylation
Park GW, et al.
Scientific Reports, 6, 21175-21175 (2016)
Cytosolic nuclease TREX1 regulates oligosaccharyltransferase activity independent of nuclease activity to suppress immune activation
Hasan M, et al.
Immunity, 43(3), 463-474 (2015)
Fabian Higel et al.
mAbs, 6(4), 894-903 (2014-05-23)
N-glycosylation is a complex post-translational modification with potential effects on the efficacy and safety of therapeutic proteins and known influence on the effector function of biopharmaceutical monoclonal antibodies (mAbs). Comprehensive characterization of N-glycosylation is therefore important in biopharmaceutical development. In
Maroof Hasan et al.
Immunity, 43(3), 463-474 (2015-09-01)
TREX1 is an endoplasmic reticulum (ER)-associated negative regulator of innate immunity. TREX1 mutations are associated with autoimmune and autoinflammatory diseases. Biallelic mutations abrogating DNase activity cause autoimmunity by allowing immunogenic self-DNA to accumulate, but it is unknown how dominant frameshift
資料
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein