Merck
I1633
Sigma-Aldrich
インスリンA鎖, 酸化型 アンモニウム塩 ウシ膵臓由来
≥80% (HPLC), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C97H151N25O46S4 · (NH3)x
CAS番号:
分子量:
2531.64 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
無菌性
non-sterile
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
形状
powder
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C97H151N25O46S4/c1-12-46(10)77(120-72(131)35-98)96(154)122-76(45(8)9)94(152)107-55(24-28-74(134)135)79(137)104-53(22-26-69(100)128)82(140)116-66(40-171(163,164)165)93(151)118-64(38-169(157,158)159)90(148)103-47(11)78(136)114-63(37-124)89(147)121-75(44(6)7)95(153)119-67(41-172(166,167)168)92(150)115-62(36-123)88(146)109-57(30-43(4)5)84(142)110-58(31-48-13-17-50(125)18-14-48)85(143)105-52(21-25-68(99)127)80(138)108-56(29-42(2)3)83(141)106-54(23-27-73(132)133)81(139)112-60(33-70(101)129)87(145)111-59(32-49-15-19-51(126)20-16-49)86(144)117-65(39-170(160,161)162)91(149)113-61(97(155)156)34-71(102)130/h13-20,42-47,52-67,75-77,123-126H,12,21-41,98H2,1-11H3,(H2,99,127)(H2,100,128)(H2,101,129)(H2,102,130)(H,103,148)(H,104,137)(H,105,143)(H,106,141)(H,107,152)(H,108,138)(H,109,146)(H,110,142)(H,111,145)(H,112,139)(H,113,149)(H,114,136)(H,115,150)(H,116,140)(H,117,144)(H,118,151)(H,119,153)(H,120,131)(H,121,147)(H,122,154)(H,132,133)(H,134,135)(H,155,156)(H,157,158,159)(H,160,161,162)(H,163,164,165)(H,166,167,168)/t46-,47-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,75-,76-,77-/m0/s1
InChI Key
WYHLQQAVJPCFKN-DQLAGKHYSA-N
遺伝子情報
cow ... INS(280829)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys(SO3H)-Cys(SO3H)-Ala-Ser-Val-Cys(SO3H)-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys(SO3H)-Asn
生物化学的/生理学的作用
Human insulin is made up of 51 amino acids. It consists of two peptide chains, 21 amino acids make up A-chain and chain B contains 31 amino acids. The two chains are linked together by a disulfide bond, to form a classical insulin fold with three α helices, chain A having two and one in chain B.
インスリンはグルコ-ス・アミノ酸・脂肪酸の細胞による取り込み・利用・貯蔵を調節します。また、グリコ-ゲン・タンパク質、・脂肪の分解を阻害します。α鎖には、鎖内ジスルフィド結合が存在します。
調製ノート
Sanger, F., et al., Biochem. J., 44, 126 (1949)の改変法により調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I1633-5MG:
I1633-1MG:
I1633-10MG:
I1633PROC:
I1633-50MG:
I1633-VAR:
I1633-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tine N Vinther et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 22(3), 296-305 (2013-01-03)
Insulin is a key hormone controlling glucose homeostasis. All known vertebrate insulin analogs have a classical structure with three 100% conserved disulfide bonds that are essential for structural stability and thus the function of insulin. It might be hypothesized that