Merck
C7025
Sigma-Aldrich
炭酸脱水酵素 ウシ赤血球由来
BioReagent, suitable for GFC marker
別名:
炭酸デヒドラターゼ, 炭酸ヒドロリアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.25
製品種目
BioReagent
品質水準
形状
powder
分子量
~29,000
包装
vial of 15 mg
適合性
suitable for GFC marker
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウシ赤血球由来の炭酸アンヒドラーゼは、ゲルろ過クロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、血漿および血液タンパク質に使用されるバイオ試薬です。炭酸アンヒドラーゼは、ヒトがんに対して抗がん性を有することが広く知られている化合物や、利尿剤、抗菌剤、抗真菌剤、抗結核剤および殺レーシュマニア剤として作用する化合物の研究に使用されています。
ゲルろ過用分子量マ-カ-
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7025-PH:
C7025-1VL-PW:
C7025PROC:
C7025-1VL:
C7025-BULK:
C7025-1VL-KC:
C7025-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wisath Sae-Lee et al.
Cell reports, 40(3), 111103-111103 (2022-07-21)
Red blood cells (RBCs) (erythrocytes) are the simplest primary human cells, lacking nuclei and major organelles and instead employing about a thousand proteins to dynamically control cellular function and morphology in response to physiological cues. In this study, we define
Do Hyeon Kim et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 30(12), 1905-1911 (2020-10-14)
Homoserine dehydrogenase (HSD) catalyzes the reversible conversion of L-aspartate-4- semialdehyde to L-homoserine in the aspartate pathway for the biosynthesis of lysine, methionine, threonine, and isoleucine. HSD has attracted great attention for medical and industrial purposes due to its recognized application
Leo Syrjänen et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(18), 7372-7381 (2013-08-28)
Leishmaniasis is an infection provoked by protozoans belonging to the genus Leishmania. Among the many species and subsepecies of such protozoa, Leishmania donovani chagasi causes visceral leishmaniasis. A β-carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) was cloned and characterized from this organism
Yanhong Pang et al.
The Journal of biological chemistry, 288(26), 19081-19089 (2013-05-16)
Domain V of the 23S/25S/28S rRNA of the large ribosomal subunit constitutes the active center for the protein folding activity of the ribosome (PFAR). Using in vitro transcribed domain V rRNAs from Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae as the folding
F E Lock et al.
Oncogene, 32(44), 5210-5219 (2012-12-05)
The sub-population of tumor cells termed 'cancer stem cells' (CSCs) possess the capability to generate tumors, undergo epithelial-mesenchymal transition (EMT) and are implicated in metastasis, making treatments to specifically target CSCs an attractive therapeutic strategy. Tumor hypoxia plays a key
プロトコル
Gel Filtration Markers Kit for Protein Molecular Weights 12,000-200,000 Da