Merck
C2624
Sigma-Aldrich
炭酸アンヒドラーゼ ウシ赤血球由来
≥95% (SDS-PAGE), specific activity ≥3,500 W-A units/mg protein, lyophilized powder
別名:
炭酸脱水酵素 ウシ赤血球由来, 炭酸デヒドラターゼ, 炭酸ヒドロリアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bovine erythrocytes
品質水準
アッセイ
≥75% protein basis (biuret)
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥3,500 W-A units/mg protein
溶解性
deionized water: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウシ赤血球から調製した脱炭酸酵素が、二酸化炭素捕獲システムの作成およびさまざまな精製技術の研究に使用されています。 また、脱炭酸酵素は、魚類における酸塩基調節および脱炭酸酵素II欠乏症の研究にも使用されています
生物化学的/生理学的作用
脱炭酸酵素は、二酸化炭素から重炭酸への可逆的変換を触媒する亜鉛酵素です。その主な生理学的役割の1つが、血液および他の組織の酸アルカリ平衡を維持することです。 脱炭酸酵素が欠如すると、大理石骨病、腎尿細管性アシドーシスおよび脳石灰化を引き起こす常染色体劣性疾患である、脱炭酸酵素II欠乏症が引き起こされます
単位の定義
Wilbur-Anderson(W-A)1ユニットは、0°C、1分間に、0.02 MトリズマバッファーのpHを8.3から6.3に低下させる酵素量です(W-A 1ユニットは、Roughton-Boothユニットと実質的に等価です)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2624-100MG:4548173958415
C2624-500MG:4548173958422
C2624-VAR:
C2624-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicolas Ghéczy et al.
RSC advances, 10(32), 18655-18676 (2020-05-18)
Enzyme-catalysed cascade reactions in flow-through systems with immobilised enzymes currently are of great interest for exploring their potential for biosynthetic and bioanalytical applications. Basic studies in this field often aim at understanding the stability of the immobilised enzymes and their
Joana da Costa Ores et al.
Chemosphere, 88(2), 255-259 (2012-04-20)
This work presents a study of industrially applicable techniques to obtain a biologically supported carbon dioxide capture system, based on the extraction of carbonic anhydrase from bovine blood. Carbonic anhydrase is a metalloenzyme which catalyzes the reversible hydration of carbon
K M Gilmour et al.
The Journal of experimental biology, 212(Pt 11), 1647-1661 (2009-05-19)
Carbonic anhydrase (CA) is the zinc metalloenzyme that catalyses the reversible reactions of CO(2) with water. CA plays a crucial role in systemic acid-base regulation in fish by providing acid-base equivalents for exchange with the environment. Unlike air-breathing vertebrates, which
Thomas M Bosley et al.
Brain : a journal of neurology, 134(Pt 12), 3502-3515 (2011-11-29)
Carbonic anhydrase type II deficiency syndrome is an uncommon autosomal recessive disease with cardinal features including osteopetrosis, renal tubular acidosis and brain calcifications. We describe the neurological, neuro-ophthalmological and neuroradiological features of 23 individuals (10 males, 13 females; ages at
Marco Catalano et al.
Analytical chemistry, 92(15), 10822-10829 (2020-07-04)
The availability of reliable methods for the characterization of the binding of small molecule ligands to protein targets is crucially important for drug discovery. We have adapted a method, routinely used for the characterization of monoclonal antibodies (enzyme-linked immunosorbent assay