Merck
C6165
Sigma-Aldrich
炭酸脱水酵素アイソザイムII ヒト
≥80%, powder, ≥3,000 W-A units/mg protein
別名:
カルボナートデヒドラターゼ, カルボナートヒドロリアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
品質水準
アッセイ
≥80%
形状
powder
比活性
≥3,000 W-A units/mg protein
分子量
30 kDa
white
pI 
~7.4
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CA2(760)
アプリケーション
ヒトカルボニックアンヒドラーゼのアイソザイムIIは、組換えタンパク質を効率的に発現させ回収するための遺伝子融合能力を評価するために使用されています。ヒトカルボニックアンヒドラーゼのアイソザイムIIは、ジフルオロメタンスルホンアミド合成のための新しいプロセスを調べるためにも使用されていますさらに、シグマのCA IIは、肺組織ホモジネートのCA活性を測定するための標準品として使用されています。本研究では、カルボニックアンヒドラーゼの発現と非小細胞肺癌との間の可能性のある関連性が分析されました。また、本製品は、抗体産生のためにFreund′s完全アジュバントとともに1:1の比率で使用されています。この研究では、グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)欠損患者の赤血球におけるサイトゾルCAアイソザイムの定量的および機能的変化が評価されました。本酵素は、CA IIの天然フェノール阻害剤の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カルボニックアンヒドラーゼは、二酸化炭素の炭酸への水和を触媒する亜鉛金属酵素です。また、pHおよびCO2恒常性、重炭酸塩とCO2の輸送、生合成反応、骨吸収、石灰化および腫瘍形成など病理学的および生理学的プロセスに関与しています。したがって、この酵素は、緑内障、てんかんおよびパーキンソン病など様々な病態の治療に使用できる阻害剤の重要な標的です。CAIIの分子量は約30 kDaであり、主にII型肺細胞に存在しますCAIIは、存在場所が固有であるため、液体分泌とCO2除去の制御などの肺機能に関与していると推測されています。スルホンアミド、スルファミン酸塩、およびスルファミドは、CAの強力な阻害剤です。
単位の定義
Wilbur-Anderson(W-A)1ユニットは、0°C、1分間で0.02 MトリズマバッファーのpHを8.3から6.3に低下させる酵素量です(W-A 1ユニットは、Roughton-Boothユニットと実質的に等価です)。
阻害剤
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C6165PROC:
C6165-1MG:
C6165-VAR:
C6165-BULK:
C6165-25MG:
C6165-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W L Chiang et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 314(1-2), 195-201 (2001-11-24)
This study was designed to evaluate the quantitative and activity alterations of cytosolic carbonic anhydrase (CA) isoenzymes in the erythrocytes of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD)-deficient individuals. Western Blot and CA esterase activity analysis were employed to measure cytosolic erythrocyte CA isoenzymes.
Shinya Tsukiji et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1266, 243-263 (2015-01-07)
Introducing nongenetically encoded, synthetic probes into specific proteins is now recognized as a key component in chemical biology. In particular, the ability to chemically modify specific "native" proteins in various contexts from in vitro to cellular systems is of fundamental
Screening and docking studies of natural phenolic inhibitors of carbonic anhydrase II
Huang HQ, et al.
Science in China. Series B, Chemistry, Life Sciences & Earth Sciences, 52(3), 332-337 (2009)
Leo Syrjänen et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(18), 7372-7381 (2013-08-28)
Leishmaniasis is an infection provoked by protozoans belonging to the genus Leishmania. Among the many species and subsepecies of such protozoa, Leishmania donovani chagasi causes visceral leishmaniasis. A β-carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) was cloned and characterized from this organism
Yanhong Pang et al.
The Journal of biological chemistry, 288(26), 19081-19089 (2013-05-16)
Domain V of the 23S/25S/28S rRNA of the large ribosomal subunit constitutes the active center for the protein folding activity of the ribosome (PFAR). Using in vitro transcribed domain V rRNAs from Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae as the folding
プロトコル
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)