Merck
MWGF1000
Sigma-Aldrich
ゲルろ過マーカーキット、タンパク質分子量 29,000-700,000 Da用
別名:
Gel Filtration Markersキット, Protein Molecular Weight Markerキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
フォーム
liquid
品質水準
テクニック
liquid chromatography (LC): suitable
保管温度
−20°C
詳細
ゲルろ過クロマトグラフィーはタンパク質の大きさと分子量を測定する方法としてよく知られています。樹脂の細孔内に拡散する能力に基づいてタンパク質を分離します。大きなタンパク質は樹脂の細孔に入るのがより困難であるため、小さなタンパク質よりも速くカラムを通過します。その結果、カラムからは分子量の大きい順にタンパク質が溶出されます。
アプリケーション
ゲルろ過マーカーキット(分子量29,000~700,000 Da)は以下の用途に使用できます:
  • タンパク質精製・解析(ゲルろ過実験)
  • シナプトニューロソーム抽出物のサイズ排除クロマトグラフィー/ゲルろ過クロマトグラフィー
  • グリセロール勾配遠心分離
  • 免疫系におけるアポトーシスのモデル系としてのグルココルチコイド誘発性リンパ球融解の検討
  • Polygonatum odoratumレクチンの単離。これにより、Vero細胞に対する顕著な抗HSV-II活性、ヒトメラノーマA375細胞に対する細胞毒性、カスパーゼ依存的にアポトーシスの誘導が示されました
生物化学的/生理学的作用
ゲルろ過クロマトグラフィーを用いて分子量を決定するための公報に記載されている方法は、既存の公表されている技術の修正版です。このキットに含まれるタンパク質標準物質は、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)などの他のクロマトグラフィーシステムと互換性がある場合があります。しかし、ある種のバッファー系はアルブミンおよび炭酸脱水酵素の溶出量に影響を及ぼすことがあります。このキットのタンパク質の分子量範囲は29~699 kDaです。
その他情報
  • 研究用途に限ります。医療用、家庭用、その他の目的で使用しないでください。
  • 危険有害性および安全な取扱い方法については、安全性データシートを参照のこと。
  • 試薬、保管および安定性、操作方法の詳細については、製品情報シートを参照のこと。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • A8531Albumin, bovine serum, 66,000 MW 1 mL/vialSDS
  • A8656Alcohol Dehydrogenase, yeast, 150,000 MW 1 mL/vialSDS
  • A8781 β-Amylase, sweet potato, 200,000 MW 1 mL/vialSDS
  • A3660 Apoferritin, horse spleen, 443,000 MW 1 mL/vialSDS
  • D4772Blue dextran, 2,000,000 MW 1 mL/vialSDS
  • C7025Carbonic Anhydrase, bovine erythrocytes, 29,000 MW 1 mL/vialSDS
  • T9145Thyroglobulin, bovine, 669,000 MW 1 mL/vialSDS
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maria Franzini et al.
Analytical biochemistry, 374(1), 1-6 (2007-11-21)
The clinical relevance of serum gamma-glutamyltransferase (GGT) activity, in areas other than hepatic function, has recently been increased by several epidemiological associations. Still, GGT remains a nonspecific test because of the influence of various pathophysiological factors. We devised a procedure
Christoph Kalthoff et al.
The Journal of biological chemistry, 277(10), 8209-8216 (2002-01-05)
Epsin and AP180/CALM are important endocytic accessory proteins that are believed to be involved in the formation of clathrin coats. Both proteins associate with phosphorylated membrane inositol lipids through their epsin N-terminal homology domains and with other components of the
Germán L Rosano et al.
The Journal of biological chemistry, 286(34), 29671-29680 (2011-07-09)
HSP100 proteins are molecular chaperones involved in protein quality control. They assist in protein (un)folding, prevent aggregation, and are thought to participate in precursor translocation across membranes. Caseinolytic proteins ClpC and ClpD from plant chloroplasts belong to the HSP100 family.
D K Wimsatt et al.
Clinical chemistry, 33(11), 2100-2106 (1987-11-01)
The Coomassie Brilliant Blue G-250 method for urinary proteins underestimates urinary immunoglobulin light chains when albumin or pooled serum is used as the protein standard. The specific color yields of these and other proteins can be brought closer together by
Vanessa Castro-Rodríguez et al.
BMC plant biology, 15, 20-20 (2015-01-23)
Glutamine synthetase (GS; EC: 6.3.1.2, L-glutamate: ammonia ligase ADP-forming) is a key enzyme in ammonium assimilation and metabolism in higher plants. In poplar, the GS family is organized in 4 groups of duplicated genes, 3 of which code for cytosolic
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
MWGF1000-1KT4061834076353