Merck
A8531
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
pH <5.0, powder
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.56
由来生物
bovine
品質水準
フォーム
powder
分子量
~66 kDa
~66,000
包装
vial of 50 mg
由来
USA origin
テクニック
ELISA: suitable
gel permeation chromatography (GPC): suitable
immunohistochemistry: suitable
不純物
~0.3% dithiothreitol
pH
<5.0
適合性
suitable for (Suitable for use as a gel filtration marker)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
保管温度
−20°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンはヒトにおいて最も豊富にみられる血漿タンパクです。分子量は約66.5 kDaです。
アプリケーション
ウシ血清由来のアルブミンは以下の用途に使用されています:
  • 免疫組織染色において非特異的免疫グロブリンをブロックするため
  • I-ELISA(Indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay)において非特異的結合をブロックするためにマイクロプレートをコーティングするため
  • Superdex® 75 10/300 GLゲルろ過カラムに用いる分析的ゲルろ過クロマトグラフィーの分子量標準物質として
  • 蛍光相関分光法(FCS)を用いてPR1(phytofluor red 1)に対する蛍光発光を測定するため
  • サイズ排除クロマトグラフィーでウマのMbとともに用いる参照混合物として
これは、ゲルろ過分子量マーカーとして使用でき、結合能の定量のための医学的研究、タンパク質強化における吸着率、およびプロテオーム研究において非常に重要な分離培地に用いることができます。
ゲル濾過分子量マーカー
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
アルブミン高値は脱水症と関連性があります。アルブミン代謝回転は、鉄欠乏性貧血の幼児に見られます。血清中のアルブミン濃度は肝疾患の進行と関連性があります。
ウシ血清アルブミンはBSAまたはフラクションVとも呼ばれ、牛から単離されたタンパク質です。BSAは酵素免疫測定法(ELASA)において、ポリ-l-リジン(PLL)処理および無処理いずれのマイクロウェルにおいても空の結合部位をブロックすることができます。また、インスリン依存性糖尿病発生の要因となり得ます。
調製ノート
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
法的情報
Superdex is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8531PROC:
A8531-1VL:
A8531-1VL-PW:
A8531-BULK:
A8531-VAR:
A8531-1VL-KC:
A8531-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhongmei Liu et al.
Biochemistry, 49(20), 4349-4360 (2010-04-16)
Caenorhabditis elegans gelsolin-like protein-1 (GSNL-1) is a new member of the gelsolin family of actin regulatory proteins [Klaavuniemi, T., Yamashiro, S., and Ono, S. (2008) J. Biol. Chem. 283, 26071-26080]. It is an unconventional gelsolin-related protein with four gelsolin-like (G)
UCAN US
Rev. Med. Vet. (Toulouse), 161(2), 51-56 (2010)
Abigail E Miller et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(30), 11136-11141 (2006-07-18)
Fluorescence correlation spectroscopy (FCS) was used to investigate the hydrodynamic and photophysical properties of PR1 (phytofluor red 1), an intensely red fluorescent biliprotein variant of the truncated cyanobacterial phytochrome 1 (Cph1Delta, which consists of the N-terminal 514 amino acids). Single-molecule
J C Noujaim et al.
Poultry science, 87(5), 927-933 (2008-04-19)
The expression of immune response in the form of leukocytic infiltrate by CD3+, CD4+, and CD8+ cells in the epithelium and in the intestinal lamina propria of chicks was studied in the present work by means of immunohistochemical reaction. The
Y Qiu et al.
The Journal of biological chemistry, 273(36), 23426-23432 (1998-08-29)
Myoglobin (Mb) has been believed to be absent generally from mammalian smooth muscle tissue. Examination of human rectal, uterine, bladder, colon, small intestine, arterial, and venous smooth muscle by immunohistochemical techniques shows that each of these tissues is immunopositive for
プロトコル
Gel Filtration Markers Kit for Protein Molecular Weights 12,000-200,000 Da