Merck
A5611
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
Cohn Fraction V, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥96% (agarose gel electrophoresis)
形状
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
immunohistochemistry: suitable
pH
4.8-7.5
溶解性
H2O: soluble 40 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
血清アルブミンは血液循環系の可溶性の構成要素です。ウシ血清アルブミン(BSA)はヒト血清アルブミン(HSA)と相同です。BSAは、3つの相同ドメイン(I、II、III)で構成されており、ジスルフィド結合により9つのループに分かれています。血清アルブミンはデポタンパク質としての役割を果たします。
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは以下の用途に使用されています:
  • In vitro高分子量(HMW)種形成アッセイに
  • 免疫組織化学的検査に
  • 大腸菌定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)解析に
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
調製ノート
これは、シグマ アルドリッチがCohn方式に従い冷アルコールにより分画したアルブミンです。他の市販品に比べ、オリジナルの方式をより厳密に再現し製造しています。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
A5611-5G:
A5611-BULK:
A5611-VAR:
A5611-1G:
A5611-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Formation of high molecular weight p62 by CORM-3
Aki T, et al.
Testing, 14(1), e0210474-e0210474 (2019)
L Steidler et al.
Infection and immunity, 66(7), 3183-3189 (1998-06-25)
Lactococcus lactis is a nonpathogenic and noncolonizing bacterium which is being developed as a vaccine delivery vehicle for immunization by mucosal routes. To determine whether lactococci can also deliver cytokines to the immune system, we have constructed novel constitutive expression
S Valera et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(20), 9949-9953 (1992-10-15)
The major brain nicotinic acetylcholine receptor is assembled from two subunits termed alpha 4 and n alpha 1. When expressed in Xenopus oocytes, these subunits reconstitute a functional acetylcholine receptor that is inhibited by progesterone levels similar to those found
Type III collagen directs stromal organization and limits metastasis in a murine model of breast cancer
Brisson BK, et al.
The American Journal of Pathology, 185(5), 1471-1486 (2015)
Standardized data quality acceptance criteria for a rapid Escherichia coli qPCR method (Draft Method C) for water quality monitoring at recreational beaches
Sivaganesan M, et al.
Water Research (2019)