由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
形状
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
包装
poly bottle of
由来
New Zealand origin
テクニック
ligand binding assay: suitable
不純物
≤8.0% water (Karl Fischer)
pH
4.8-7.5
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
その他の活性
protease, essentially free
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
哺乳類で最も豊富な血漿タンパク質はアルブミンです。肝臓で産生され、非グリコシル化タンパク質として血漿に移行します。この多機能タンパク質はリガンドに結合できます。
アプリケーション
ウシ血清アルブミン(BSA)は、広く入手可能で、安価で簡単に精製でき、リガンド結合特性があり、製薬業界で広く受け入れられているため、薬物送達に広く使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
アルブミンは、哺乳類のCa2+(およびMg2+)レベル調節に関与する最も重要な循環タンパク質です。
調製ノート
クロマトグラフィーによって精製されています。
原材料はニュージーランドで調達され、製造されます。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A4737-100G:
A4737-25G:
A4737-1G:
A4737-BULK:
A4737-1KG:
A4737-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biology of reproduction, 95(6), 116-116 (2016-09-30)
Saccharin sodium consumption is considered safe and beneficial, owing to its very intense sweetness without any associated calories, but supporting scientific data remain sparse and controversial. Herein, we demonstrate that dose-response relationships existed with regard to administration of saccharin or
International journal of nanomedicine, 8, 1207-1222 (2013-04-10)
The livertaxis of glycyrrhizic acid-conjugated bovine serum albumin (GL-BSA) has been reported in the literature. Now, in this paper, we describe a novel type of drug-targeted delivery system containing 10-hydroxycamptothecin (HCPT) with liver tumor targeting. First, GL was coupled to
Molecular immunology, 52(3-4), 174-182 (2012-06-09)
Serum albumin (SA) is the most abundant plasma protein in mammals. SA is a multifunctional protein with extraordinary ligand binding capacity, making it a transporter molecule for a diverse range of metabolites, drugs, nutrients, metals and other molecules. Due to
Bio-protocol, 10(4), e3520-e3520 (2021-03-04)
Chromatin immunoprecipitation is extensively used to investigate the epigenetic profile and transcription factor binding sites in the genome. However, when the starting material is limited, the conventional ChIP-Seq approach cannot be implemented. This protocol describes a method that can be
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that