Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
A4919
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
フォーム
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
protease, none detected
≤1.0 EU/mg endotoxin
損失
≤5%
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT virus, none detected
Protease by FITC, none detected
VSV virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タンパク質66 kDaを含むウシ血清アルブミン(BSA)は、血清アルブミンファミリーに属します。17のジスルフィド結合を有するα-ヘリカル、非グルコシル化、球状タンパク質です
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは次の用途で使用されています。
  • 蝸牛外植片培養の細胞培地成分として。
  • 器官型培養および胚培養。
  • ヒト人工多能性幹細胞(hiPSC)の免疫染色においてリン酸緩衝生理食塩水(PBS)の成分として。
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
ウシ血清アルブミン(BSA)は胚幹細胞(hESC)分化を助ける細胞培地の最も重要な構成要素です。BSAは酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)において遮断剤として作用し、マイクロタイタープレートへの抗原および抗体の非特異的結合を阻害します。
特徴および利点
  • 細胞培養への使用に関する試験
  • プロテアーゼ非含有
  • 低エンドトキシン
調製ノート
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4919-BULK:
A4919-1G:
A4919-25G:
A4919-100G:
A4919-5G:
A4919-5KG:
A4919-VAR:
A4919-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kanamycin damages early postnatal, but not adult spiral ganglion neurons
Gao K, et al.
Neurotoxicity Research, 32(4), 603-613 (2017)
An immortalized microglial cell line (Mocha) derived from rat cochlea
Seigel GM, et al.
Molecular and Cellular Neurosciences, 85, 202-210 (2017)
Paternal breed effects on expression of IGF-II, BAK1 and BCL2-L1 in bovine preimplantation embryos
Valleh MV, et al.
Zygote, 23(5), 712-721 (2015)
Yunyao Xie et al.
Stem cell research, 26, 84-94 (2017-12-23)
The use of human induced pluripotent stem cell (hiPSC)-derived neuronal cultures to study the mechanisms of neurological disorders is often limited by low efficiency and high variability in differentiation of functional neurons. Here we compare the functional properties of neurons
Dalian Ding et al.
PloS one, 8(11), e79817-e79817 (2013-11-14)
Mefloquine is widely used for the treatment of malaria. However, this drug is known to induce neurological side effects including depression, anxiety, balance disorder, and sensorineural hearing loss. Yet, there is currently no treatment for these side effects. In this
資料
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.
his page segues to comprehensive insights on how serum albumin, and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.