Merck
69385
Supelco
タンパク質標準ミックス 15 - 600 kDa
for size exclusion chromatography
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
品質水準
形状
solid
分子量
15-600 kDa
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
アプリケーション
clinical
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
タンパク質標準ミックスは、サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)カラムの性能を試験およびモニターする校正標準です。15~600 kDaの分子量マーカーの凍結乾燥混合物です。
成分
ウシサイログロブリンMW ~ 670 000 Da
ウシ血液由来のγ-グロブリンMW~150 000 Da
オボアルブミンMW~44 300 Da
リボヌクレアーゼAタイプI-A MW~13 700 Da
p-アミノ安息香酸(pABA)MW~137 Da
アプリケーション
この分析標準品は以下の用途に使用されます:
  • さまざまな流速、シリカ粒子のサイズ、および孔径によりインタクトタンパク質を分離するためのサイズ排除クロマトグラフィー(SEC)の選択性および分離効率の評価
  • サイズ排除クロマトグラフィー-高速液体クロマトグラフィー-ダイオードアレイ検出法(SEC-HPLC-DAD)によるオリゴマー化タンパク質とニトロ化タンパク質の同時測定
  • モデルタンパク質であるウシ血清アルブミン(BSA)のO3およびNO2により誘導した酸化、ニトロ化およびオリゴマー化により形成されたタンパク質の、サイズ排除クロマトグラフィーによる分子量分離
  • in vitroで腫瘍壊死因子(TNF)に結合し中和する能力および非侵襲的解析のためのイメージングラベルとして機能する能力を評価するための、2つの組換えタンパク質—TNF蛍光センサー(BTN-Kat)および蛍光センサー阻害薬(ITN-Kat)の、サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)による分子量の評価
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69385-6X2ML:
69385-6X30MG:4548173355597
69385-BULK:
69385-2ML:
69385-30MG:4548173339788
69385-30MG-BULK:
69385-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hackwon Do et al.
PloS one, 18(2), e0280988-e0280988 (2023-02-07)
Esterase, a member of the serine hydrolase family, catalyzes the cleavage and formation of ester bonds with high regio- and stereospecificity, making them attractive biocatalysts for the synthesis of optically pure molecules. In this study, we performed an in-depth biochemical
Marc D Zack et al.
Scientific reports, 7(1), 11112-11112 (2017-09-13)
In this work, we characterized 2 novel insecticidal proteins; Vip3Ab1 and Vip3Bc1. These proteins display unique insecticidal spectra and have differential rates of processing by lepidopteran digestive enzymes. Furthermore, we have found that both proteins exist as tetramers in their
Anastasiya Lavell et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 108(5), 1332-1345 (2021-09-29)
Rhomboid-like proteins are intramembrane proteases with a variety of regulatory roles in cells. Though many rhomboid-like proteins are predicted in plants, their detailed molecular mechanisms or cellular functions are not yet known. Of the 13 predicted rhomboids in Arabidopsis thaliana
Simultaneous determination of nitrate and oligomerized proteins by size exclusion high-performance liquid chromatography coupled to photodiode array detection.
Liu F, et al.
Journal of Chromatography A, 1495, 76-82 (2017)
Amberley D Stephens et al.
Analytical chemistry, 90(11), 6975-6983 (2018-05-12)
Understanding the mechanisms behind amyloid protein aggregation in diseases, such as Parkinson's and Alzheimer's disease, is often hampered by the reproducibility of in vitro assays. Yet, understanding the basic mechanisms of protein misfolding is essential for the development of novel
資料
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.
プロトコル
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns