安全性情報
P5494
Supelco
タンパク質スタンダードセット
analytical standard
別名:
Protein Calibration Set
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
含みます
0.05% sodium azide as preservative
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
包装
セットには、各タンパク質スタンダ-ド10 mLが含まれます。
その他情報
ウシ血清アルブミン(生理食塩水に溶解)
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)