Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
F2379
Sigma-Aldrich
フェチュイン from fetal bovine serum
lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
フェチュイン from fetal bovine serum, フェチュイン ウシ胎児血清由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
bovine serum (fetal)
フォーム
lyophilized powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
溶解性
H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... FETUB(504615)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ胎仔血清由来のフェチュインは、64 kDaの血漿糖タンパク質です。フェチュインは肝臓および脂肪組織で産生されます。
アプリケーション
ウシ胎仔血清由来フェチュインは、次の用途で使用されています。
  • 一次および二次calciprotein particles(CPP)を合成するため。
  • 膜タンパク質発現T抗原に対するXerocomus chrysenteronレクチン(XCL)の結合を研究するため。
  • 筋芽細胞培養用ハムF10培地のサプリメントとして
フェツインはインスリン受容体に結合してインスリン活性を阻害する能力を有するタンパク質です。フェツインはタイプ2の糖尿病(T2DM)の研究で使用されています。T2DM患者はフェツインが対照患者と比較して有意に低いことが知られています。フェツインはさらに、動脈石灰化の発生におけるその保護的役割を実証する研究でも使われています。
生物化学的/生理学的作用
インスリン受容体チロシンキナーゼの阻害物質であるフェチュインは、骨リモデリングおよびカルシウム代謝を調節します。ケラチノサイト遊走および乳腺腫瘍細胞増殖シグナル伝達に関与します。また、フェチュインは血管石灰化、インスリン抵抗性およびプロテアーゼ活性を調節します。神経変性疾患のバイオマーカーとして機能します。フェチュインは抗炎症特性を示します。
調製ノート
Pederson,K.O.J. Phys. and Colloid Chem.,51,164(1947)の方法によるウシ胎仔血清の硫酸アンモニウム分画によって調製します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2379-VAR:
F2379-250MG:
F2379-500G:
F2379-BULK:
F2379-25G:
F2379-5G:
F2379-100MG:
2006065:
F2379-1G:
F2379-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
mTORC1 regulates mitochondrial integrated stress response and mitochondrial myopathy progression
Khan NA, et al.
Cell Metabolism, 26(2), 419-428 (2017)
Pietro Allevi et al.
Journal of chromatography. A, 1212(1-2), 98-105 (2008-10-28)
The present report describes a method for the quantification of N-acetyl- and N-glycolylneuraminic acids without any derivatization, using their (13)C(3)-isotopologues as internal standards and a C(18) reversed-phase column modified by decylboronic acid which allows for the first time a complete
Cellular clearance and biological activity of calciprotein particles depend on their maturation state and crystallinity
Koeppert S, et al.
Frontiers in Immunology, 9, 1991-1991 (2018)
Kevan L Hartshorn et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 298(1), L79-L88 (2009-10-20)
Collectins are collagenous lectins present in blood, respiratory lining fluid, and other mucosal secretions that play important roles in innate defense against infection. The collectin, surfactant protein D (SP-D), limits infection by viruses and bacteria in the respiratory tract, eye
Fetuin-A (AHSG) and its usefulness in clinical practice. Review of the literature
Dabrowska AM, et al.
Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia, 159(3), 352-359 (2015)