Merck
I0408
Sigma-Aldrich
インベルターゼ糖タンパク質スタンダード
BioReagent, from Saccharomyces cerevisiae
別名:
インベルターゼ パン酵母(S. cerevisiae種)由来, β-D-フルクトフラノシダーゼ, β-D-フルクトフラノシドフルクトヒドロラーゼ, サッカラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
lyophilized powder
分子量
60 kDa
濃度
≥0.5 mg/vial protein (E1%/280)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
菓子類および人造蜂蜜の製造に使用されます。
Invertase Glycoprotein Standard has been used:
  • to generate N-linked glycan library
  • as a negative control to study the binding of lectins to high mannose structures
  • for sample pre-treatment in proteomic analyses to study drug-induced toxic epidermal necrolysis
The Invertase Glycoprotein Standard can be used to demonstrate N-glycosylation using PNGase F with both in-solution and in-gel procedures. The extent of deglycosylation can be assessed by mobility shift on SDS-PAGE gels.
生物化学的/生理学的作用
インベルターゼはスクロースをグルコース及びフルクトースに加水分解し、有色物質を産生する酸加水分解とは異なり、無色物質を産生します。
その他情報
インベルタ-ゼは、スクロ-スからフルクト-スおよびグルコ-スへの加水分解を触媒する酵素です。Invertase Glycoprotein Standard は、ペリプラズム局在性(グリコシル化型、細胞外インベルタ-ゼ)で、質量の50%がポリマンナンです。酵母は、哺乳類に類似したタンパク質グリコシル化システムを有するので、ペリプラズム局在性インベルタ-ゼは、糖タンパク質のオリゴ糖の機能の研究や、糖タンパク質生合成の研究のモデルとして多く用いられています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I0408PROC:
I0408-500UG-PW:
I0408-BULK-N:
I0408-PH:
I0408-BULK:
I0408-500UG-KC:
I0408-500UG:
I0408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proteomic kinetic analysis of blister fluid and serum in a patient with drug-induced toxic epidermal necrolysis. A comparison with skin immunohistochemistry
Paquet P, et al.
Current Drug Safety (2012)
A lectin affinity workflow targeting glycosite-specific, cancer-related carbohydrate structures in trypsin-digested human plasma
Analytical biochemistry (2011)
Glycan characterization of the NIST RM monoclonal antibody using a total analytical solution: From sample preparation to data analysis
Hilliard M, et al.
MAbs (2017)
Rachel Morissette et al.
Bioscience reports, 32(6), 577-586 (2012-09-04)
In eukaryotes, GPI (glycosylphosphatidylinositol) lipid anchoring of proteins is an abundant post-translational modification. The attachment of the GPI anchor is mediated by GPI-T (GPI transamidase), a multimeric, membrane-bound enzyme located in the ER (endoplasmic reticulum). Upon modification, GPI-anchored proteins enter
Nayan J Sarma et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 3(6), 508-515 (2012-10-11)
Transcriptional regulation is a complex process that requires the integrated action of many multi-protein complexes. The way in which a living cell coordinates the action of these complexes in time and space is still poorly understood. Recent work has shown