Merck
I4753
Sigma-Aldrich
インベルターゼ from Candida utilis
Grade X, ≥300 units/mg solid
別名:
β-D-フルクトフラノシドフルクトヒドロラーゼ, β-フルクトフラノシダーゼ, サッカラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Grade X
フォーム
solid
比活性
≥300 units/mg solid
分子量
~260 kDa
その他の活性
α-galactosidase (melibiase), essentially free
保管温度
−20°C
詳細
トルラ酵母Candida utilis由来のインベルターゼはペリプラズムで分泌されます。トルラ酵母C. utilis由来のインベルターゼの分子量は300 kDaです。同一サブユニットの二量体です。本化合物はN-グリコシル化タンパク質であり、その構造はマンノースオリゴ糖に富んでいます。インベルターゼをコードするトルラ酵母C. utilisの遺伝子は出芽酵母Saccharomyces cerevisiaeのSUC2遺伝子と高い相同性を共有しています。
アプリケーション
トルラ酵母Candida utilis由来のインベルターゼは以下の用途で使用されています:
  • ストレプトマイセスStreptomyces sp.の形態変化を観察するためのYE液体培地のサプリメント
  • 葉組織エタノール抽出液中のスクロース含量の測定
  • 根組織中のtotalの非構造炭水化物(TNC)定量。
本酵素は、サッカロースの酵素的定量およびβ-D-フルクトフラノシド残基を含有する炭水化物の構造研究に有用です。
生物化学的/生理学的作用
インベルターゼはスクロースに作用し、グルコースとフルクトースに切断します。転化糖と等モル濃度のフルクトースおよびスクロースの調製に使用されます。菓子店に、ならびにアルコール飲料、グリセロールおよび乳酸の生産に用途が見出されています。また、インベルターゼは人工ハチミツ、化粧品産業の可塑剤の調製に使用されます。
物性
ミカエリス定数:1.5x10 -2M(サッカロース)
構造:約50%の炭水化物を含有する糖タンパク質
至適pH:3.5~4.0至適温度:60~70oC
pH安定性:pH 4.0~6.0(30oC、10分)
温度安定性:60oC未満(pH 4.5、10分)
基質特異性:本酵素はサッカロースおよびラフィノースを加水分解しますが、
イヌリンおよびメレジトースは加水分解しません。6
単位の定義
1 unitは、pH 4.5、55°C、1分間で、1.0 μmoleのスクロースを加水分解し、糖を転化します。
調製ノート
クロマトグラフィ-精製
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I4753-250MG:
I4753-25MG:
I4753-50MG:
I4753-1G:
I4753-VAR:
I4753-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interactive effects of elevated carbon dioxide and growth temperature on photosynthesis in cotton leaves
Reddy AR, et al.
Plant Growth Regulation, 26(1), 33-40 (1998)
Purification and characterization of an invertase from Candida utilis: comparison with natural and recombinant yeast invertases
Chavez FP, et al.
Journal of Biotechnology, 53(1), 67-74 (1997)
Winter foot and equipment traffic impacts on a `L93?creeping bentgrass putting green
Baldwin CM, et al.
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 43(3), 922-926 (2008)
Invertase and its applications-a brief review
Kulshrestha S, et al.
Journal of Pharmacy Research, 7(9), 792-797 (2013)
Morphological and physiological changes in Streptomyces lividans induced by different yeasts
Santamaria R, et al.
Archives of Microbiology, 177(3), 259-266 (2002)