Merck
I9274
Supelco
インベルターゼ パン酵母(S. cerevisiae種)由来
200-300 units/mg solid
別名:
β-D-フルクトフラノシダーゼ, β-D-フルクトフラノシドフルクトヒドロラーゼ, サッカラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.21
品質水準
比活性
200-300 units/mg solid
テクニック
photometry: suitable
アプリケーション
food and beverages
general analytical
その他の活性
α-glucosidase (maltase), phosphoglucomutase, phosphoglucose isomerase ≤0.01%
6-phosphogluconic dehydrogenase, α-galactosidase, β-galactosidase, and NADH oxidase ≤0.001%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Invertase is encoded by the SUC2 (Saccharomyces cerevisiae S288C) gene. In yeast this enzyme exist in: glycosylated (secreted) and non-glycosylated (intracellular) form. The external invertase is composed of carbohydrate (50%) and 60,000 D subunits.
アプリケーション
Invertase from baker′s yeast (S. cerevisiae) has been used:
  • in liquid media (YES) and is used to determine the invertase activity
  • supplemented to the reaction mixture in the extraction and analysis of sugars and starch
  • for sucrose hydrolysis
菓子類および人造蜂蜜の製造に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
インベルターゼはスクロースをグルコース及びフルクトースに加水分解し、有色物質を産生する酸加水分解とは異なり、無色物質を産生します。
単位の定義
1 unitは、pH 4.6、25°Cで1分間に1.0 μmolのスクロースをグルコースとフルクトースに加水分解する酵素量です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I9274-100MG:
I9274-VAR:
I9274-EW:
I9274-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Subunit structure of external invertase from Saccharomyces cerevisiae.
Trimble RB and Maley F
The Journal of Biological Chemistry, 252(12), 4409-4412 (1977)
Carbohydrate profiles during cotton floral bud (square) development
Tarpley L and Sassenrath GF
Journal of Agromedicine, 192(5), 363-372 (2006)
Production of butyric acid by Clostridium tyrobutyricum (ATCC25755) using sweet sorghum stalks and beet molasses
Sjoblom M, et al.
Industrial Crops and Products, 74, 535-544 (2015)
Two differentially regulated mRNAs with different 5? ends encode secreted and intracellular forms of yeast invertase
Carlson M and Botstein D
Cell, 28(1), 145-154 (1982)
Morphological and physiological changes in Streptomyces lividans induced by different yeasts
Santamaria R, et al.
Archives of Microbiology, 177(3), 259-266 (2002)