Merck
P5381
Sigma-Aldrich
ホスホグルコースイソメラーゼ パン酵母(S. cerevisiae種)由来
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥400 units/mg protein (biuret)
別名:
D-グルコース-6-リン酸ケトールイソメラーゼ, PGI, ホスホサッカロムターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bakers yeast
品質水準
タイプ
Type III
形状
ammonium sulfate suspension
比活性
≥400 units/mg protein (biuret)
分子量
tetramer 119,500 Da±600
濃度
≥3 mg/mL protein Biuret
テクニック
activity assay: suitable
white
タンパク質IDアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
yeast ... PGI1(852495)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
ホスホグルコースイソメラーゼは偏在性多機能性の細胞質タンパク質です。この二量体タンパク質の分子量は約119,500±600であり、ほぼ同一の4つのサブユニットから構成されています。
アプリケーション
パン酵母(S. cerevisiae)由来のホスホグルコースイソメラーゼは以下の用途で使用されています:
  • 血清マンノース濃度の酵素測定中にフルクトース-6-リン酸をグルコース-6-リン酸に変換するため。
  • ホスホマンノムターゼ(PMM)活性を測定する一連の4つの酵素共役反応における酵素の1つとして。
  • 葛根のフルクトース含有量を評価しながらフルクトースをグルコースに変換するため。
生物化学的/生理学的作用
ホスホグルコースイソメラーゼ(PGI)は、D-グルコース6-リン酸とD-フルクトース6-リン酸の相互変換に不可欠な酵素でです。PGIは解糖系の第2段階を担っており、糖生成とペントースリン酸経路(PPP)に関与しています。それは細菌と真核生物で高度に保存されています。PGIはA. fumigatusの生存に重要な役割を果たしており、発育、細胞壁グルカンの生合成、病原性などの多様な機能を示します。ホスホグルコースイソメラーゼは、イソメラーゼ、ニューロロイキン、オートクリン運動因子、分化・成熟メディエーターとして機能します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、25°C、1分間に、1.0 μmolのD-フルクトース6-リン酸をDグルコース6-リン酸に変換する酵素量です。
物理的形状
0.1 mM酢酸マグネシウムを含有する 2.6 M (NH4)2SO4中に分散させた結晶性懸濁液(pH 7.0)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5381-1KU:
P5381-5KU:
P5381-BULK:
P5381-50KU:
P5381-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S L Lowe et al.
The Journal of biological chemistry, 250(1), 94-99 (1975-01-10)
Bakers' yeast phosphoglucose isomerase was studied by both chemical and physical methods to determine its submit structure. Gel filtration in 6 M guanidine HCl as well as acrylamide gel electrophoresis of sodium dodecyl sulfatedentured phosphoglucose isomerase showed two speices corresponding
Kudzu [Pueraria montana (Lour.) Merr. Variety lobata: A new source of carbohydrate for bioethanol production
Sage RF, et al.
Biomass and Bioenergy, 33, 57-61 (2009)
J Pozueta-Romero et al.
FEBS letters, 291(2), 233-237 (1991-10-21)
The standardized enzyme coupling method for assaying sucrose synthase activities in the direction of sucrose cleavage was reexamined using enzyme preparations from cultured cells of sycamore (Acer pseudoplatanus L.) and spinach leaves (Spinacea oleracea). Both ATP and Tris, commonly utilized
B K Campbell et al.
Reproduction (Cambridge, England), 140(5), 721-732 (2010-08-19)
Glucose is a critical metabolic fuel in most mammals although many foodstuffs also contain high levels of the monosaccharides, galactose and fructose. The aims of this work were to determine the insulin response to challenges of these sugars (experiment 1)
Johannes Yayo et al.
Applied and environmental microbiology, 87(9) (2021-02-21)
The native ability of Clostridium thermocellum to efficiently solubilize cellulose makes it an interesting platform for sustainable biofuel production through consolidated bioprocessing. Together with other improvements, industrial implementation of C. thermocellum, as well as fundamental studies into its metabolism, would
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions