Merck
H6380
Sigma-Aldrich
ヘキソキナーゼ from Saccharomyces cerevisiae
lyophilized powder, ≥350 units/mg protein, Protein ≥10 % by biuret
別名:
ATP:D-ヘキソ-ス-6-ホスホトランスフェラーゼ, ヘキソキナーゼ 酵母由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥350 units/mg protein
分子量
dimer 110 kDa
組成
Protein, ≥10% biuret
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
activity assay: suitable
white
pH
6
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
L-Glutamic dehydrogenase ≤0.05%
Creatine phosphokinase, myokinase, 6-phosphogluconic dehydrogenase and alcohol dehydrogenase ≤0.001%
Glucose-6-phosphate dehydrogenase ≤0.005%
Glutathione reductase ≤0.005%
Phosphoglucose isomerase ≤0.002%
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bakers yeast ... HXK1(850614) , HXK2(852639)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酵母から得られたヘキソキナーゼ(HK)は、α/β倍の486アミノ酸を含む酵素です。これは、活性部位間隙により分離された大小のドメインで構成されます。保存グリシン残基は、ATPとグルコースの結合に不可欠です。2つのアイソフォームは、それぞれHXK1遺伝子とHXK2遺伝子によりコードされたHKIとHKIIです。
アプリケーション
Saccharomycescerevisiae(出芽酵母)から得られたヘキソキナーゼは、以下の用途に使用されています:
  • 生物物理学的方法を用いてそのアミロイド線維形成の傾向を調べるために
  • インポートアッセイにおけるペルオキシソームおよび網状赤血球溶解物(ライセート)のATP枯渇の追跡に
  • Mg-ATPアクチンモノマーからのMg-ADP-アクチンの合成に
生物化学的/生理学的作用
ヘキソキナーゼIIは、グルコース代謝に不可欠な酵素です。高グルコースの存在下でのS. cerevisiaeの遺伝子の欠失により、酸化的増殖が示され、高バイオマスの生成と短縮されたジオーキシーシフトがもたらされます。ヘキソキナーゼIIは、グルコース抑制にも関与しています。
リン酸供給源としてATPを利用し、D-ヘキソースの6位炭素のリン酸化を触媒します。
リン酸化の速度はヘキソースの種類により異なります(pH 7.5、30°C)。
D-フルクトース KM:0.33 mM
D-グルコース KM:0.12 mM
D-マンノース KM:0.05 mM
酵母ヘキソキナーゼには2種類の互いに類似するアイソフォーム、PI(A)とPII(B)があり、等電点はそれぞれ5.25と4です。
分子量:約54 kDa(単量体)
約110 kDa(二量体)
至適pH:7.5~9.0
吸光係数:E1% = 8.85(PI)、9.47(PII)(280 nm)
活性化因子:ヘキソキナーゼは活性にMg2+イオンを必要とします(KM = 2.6 mM)。 ヘキソキナーゼはカテコールアミンとその類縁物質により活性化されます。
阻害剤:ソルボース1-リン酸、ポリリン酸、6-デオキシ-6-フルオログルコース、2-C-ヒドロキシ-メチルグルコース、キシロース、リクソース、チオール反応性化合物(Hg2+および4-クロロ第二水銀安息香酸)
単位の定義
特に記載のない限り、1ユニットは、pH 7.6、25°C、1分間で、1.0 μmolのD-グルコースをリン酸化する酵素量です。
物理的形状
リン酸塩/クエン酸塩(pH約7.0)を含む凍結乾燥粉末。
その他情報
主にPIIアイソフォームで、過剰発現している酵母株で生成されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6380-VAR:
H6380-1.5KU:
H6380-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The high resolution crystal structure of yeast hexokinase PII with the correct primary sequence provides new insights into its mechanism of action
Kuser PR, et al.
Test, 275(27), 20814-20821 (2000)
Large proteins have a great tendency to aggregate but a low propensity to form amyloid fibrils
Ramshini H, et al.
Testing, 6(1), e16075-e16075 (2011)
The energetics of Pex5p-mediated peroxisomal protein import
Oliveira M, et al.
Test, 278(41), 39483-39488 (2003)
Mechanism of actin polymerization revealed by cryo-EM structures of actin filaments with three different bound nucleotides
Chou SZ and Pollard TD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 116(10), 4265-4274 (2019)
J A Diderich et al.
Applied and environmental microbiology, 67(4), 1587-1593 (2001-04-03)
Hexokinase II is an enzyme central to glucose metabolism and glucose repression in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Deletion of HXK2, the gene which encodes hexokinase II, dramatically changed the physiology of S. cerevisiae. The hxk2-null mutant strain displayed fully oxidative