Merck
G4134
Sigma-Aldrich
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ パン酵母(S. cerevisiae種)由来
Type IX, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
別名:
G-6-P-DH, 中間酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type IX
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
分子量
128 kDa
β-NADPおよびβ-NADPH含有量
≤10 mmol/mol
アプリケーション
agriculture
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)は、ペントースリン酸経路の重要な代謝酵素です。 S. cerevisiaeにおいては、ZWF1遺伝子によってコードされています。 G6PDは活性型では四量体として存在します。
アプリケーション
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼは以下の用途で使用されています:
  • 成育中のトウモロコシ胚乳のケトースレダクターゼ活性試験のため。
  • β-NADPおよびβ-NADPHの再利用マイクロアッセイのため。
  • NADPHおよび総NADPの細胞内濃度を測定するため。
  • ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)キナーゼのカイネティックアッセイ活性を測定するため。
生物化学的/生理学的作用
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼは、ペントースリン酸経路の律速段階を触媒します。その機序では、グルコース-6-リン酸を6-ホスホグルコノラクトンに変換しながら、グルタチオンの再生に不可欠なNADPHを生成します。グルタチオン系では、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸水素(NADPH)を利用して、過剰な過酸化水素を効果的に除去します。グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)は、細胞の増殖と生存の調節に重要な役割を果たしています。それらの濃度は、正常な増殖および腫瘍増殖が行われている細胞でより高くなっています。グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ活性の増加は、活性酸素種を介した細胞死の予防に重要な役割を果たしています。グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼは、いくつかのがんで過剰発現しますが、高血糖状態では活性が低下します。グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼの欠損は溶血を引き起こします。
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼは、ペントースリン酸経路の最初のステップとして、グルコース-6-リン酸の 6-ホスホグルコノラクトンへの変換を触媒します。
単位の定義
1ユニットは、NADPの存在下で、pH 7.4、25°C、1分間に、1.0 μmolのD-グルコース6-リン酸を酸化して、6-ホスホ-D-グルコン酸を生成する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(約20%のクエン酸ナトリウムを含有, 硫酸は実質的に不含)
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4134-250UN-PW:
G4134-1KU:
G4134-100UN-PW:
G4134-VAR:
G4134-PH:
G4134-BULK:
G4134-500UN-PW:
G4134-250UN:
G4134-500UN:
G4134-100UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Oh et al.
Molecular and cellular biology, 10(4), 1415-1422 (1990-04-01)
The Saccharomyces cerevisiae GAL5 (PGM2) gene was isolated and shown to encode the major isozyme of phosphoglucomutase. Northern (RNA) blot hybridization revealed that the GAL5 transcript level increased three- to fourfold in response to galactose and was severely repressed in
An improved cycling assay for nicotinamide adenine dinucleotide.
C Bernofsky et al.
Analytical biochemistry, 53(2), 452-458 (1973-06-01)
A simple ultramicro method for determination of pyridine nucleotides in tissues.
J S Nisselbaum et al.
Analytical biochemistry, 27(2), 212-217 (1969-02-01)
Pranavi Koppula et al.
Nature communications, 13(1), 2206-2206 (2022-04-24)
Targeting ferroptosis, a unique cell death modality triggered by unrestricted lipid peroxidation, in cancer therapy is hindered by our incomplete understanding of ferroptosis mechanisms under specific cancer genetic contexts. KEAP1 (kelch-like ECH associated protein 1) is frequently mutated or inactivated
D C Doehlert
Plant physiology, 84(3), 830-834 (1987-07-01)
Ketose reductase (NAD-dependent polyol dehydrogenase EC 1.1.1.14) activity, which catalyzes the NADH-dependent reduction of fructose to sorbitol (d-glucitol), was detected in developing maize (Zea mays L.) endosperm, purified 104-fold from this tissue, and partially characterized. Product analysis by high performance
プロトコル
This procedure may be used for all Phosphoglucomutase products except for Phosphoglucomutase, Catalog Number P4109.
Enzymatic Assay of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (EC 1.1.1.49)