安全性情報
T1126
Sigma-Aldrich
チログロブリン ブタ甲状腺由来
powder
別名:
TG human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
Porcine thyroid
品質水準
フォーム
powder
分子量
~670 kDa
組成
Iodine, ≥0.3%
窒素分析
14.0-17.5% total
テクニック
protein purification: suitable
≤4%
pI 
4.58
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
サイログロブリンは、ヨウ化ナトリウム共輸送体およびペンドリンを含むヨウ化物ポーターの転写を制御することが知られています。
サイログロブリンはヨウ素代謝に関与する主要なタンパク質です。サイログロブリンは、甲状腺に貯蔵されるヨード含有タンパク質で構成されており、甲状腺が脳下垂体からのTSH(甲状腺刺激ホルモン)によって刺激されると循環サイロキシンに変換されます。サイログロブリンはしばしば抗体生成のための担体タンパク質として使用されます。サイログロブリンの多数のチロシン残基をジアゾ反応を用いる接合に使用することができるため、担体タンパク質としての利点があります。
その他情報
電気泳動では不均質性
調製ノート
水で再構築すると(20 mg/mL)、いくぶん不可溶性の混濁液が観察されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T1126-500MG:
T1126-VAR:
T1126-1G:
T1126-50MG:
T1126-100MG:
T1126-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L D Kohn et al.
Trends in endocrinology and metabolism: TEM, 12(1), 10-16 (2001-01-04)
Iodide transport by thyrocytes involves porters on the apical and basal surfaces of the cell facing the follicular lumen and bloodstream, respectively. Recent work identifies pendrin as an apical porter and shows that follicular thyroglobulin is a transcriptional regulator of
Antibody production and immunocytochemical localization of amino acid transporters.
David V Pow et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 227, 213-244 (2003-06-26)
Sanathana Konugolu Venkata Sekar et al.
Scientific reports, 8(1), 10015-10015 (2018-07-04)
Thyroid plays an important role in the endocrine system of the human body. Its characterization by diffuse optics can open new path ways in the non-invasive diagnosis of thyroid pathologies. Yet, the absorption spectra of tyrosine and thyroglobulin-key tissue constituents
C Nascimento et al.
European journal of endocrinology, 169(5), 689-693 (2013-08-14)
Thyroglobulin (Tg) measurement is a major tool for the follow-up of differentiated thyroid cancer (DTC) patients; however, in patients who do not undergo radioactive iodine (RAI) ablation, normal ultrasensitive Tg levels measured under levothyroxine treatment (usTg/l-T4) are not well defined.
Rodrigo Moreno-Reyes et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(9), 3694-3701 (2013-07-13)
Many countries in Europe remain mildly iodine deficient but relatively few country-level data exist on mild iodine deficiency (MID) and its impact on thyroid function in pregnant women. To determine the prevalence of thyroid disorders in pregnant women in Belgium
資料
生体試料マトリックス中のタンパク質を測定するための質量分析法の登場により、標準物質開発の重要性が継続して増大します。
With the emergence of mass spectrometry for the clinical measurement of proteins in biological matrices, the development of biological reference materials will continue to grow in importance.