安全性情報
SCA20
Supelco
スクロースアッセイキット
sufficient for 20 assays
別名:
スクローステストキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 20 assays
アナライトの化学物質クラス
sugars (sucrose)
テクニック
photometry: suitable
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
詳細
スクロースは植物体に見られる天然の炭水化物であり、光合成の主要生成物である二糖類です。
アプリケーション
本キットは、食物および他の材料中のショ糖を定量的、酵素的に測定するための製品です。ショ糖は、インベルタ-ゼによってグルコ-スおよびフルクト-スに加水分解されます。グルコ-スおよびフルクト-スは、ヘキソキナ-ゼが触媒する反応においてアデノシン三リン酸 (ATP) によりリン酸化されます。次に、グルコ-ス 6-リン酸(G6P)は、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド (NAD) の存在下で グルコ-ス 6-リン酸デヒドロゲナ-ゼ (G-6PDH)が触媒する反応において酸化されて6-ホスホグルコン酸になります。この酸化の間に、等モルのNADが還元されて NADHになります。その結果として生ずる 340 nmでの吸光度の増加は、ショ糖の濃度に正比例します。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • glucose assay reagent 50 mL
  • sucrose assay reagent 1 mL/vial
  • sucrose standard 500 mg
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bergmeyer, H.U. and Bernt, E.
Methods of Enzymatic Analysis, 1176-1176 (1974)
Ye Ji Lee et al.
Frontiers in plant science, 12, 644455-644455 (2021-07-20)
Nitrogen is one of the most important macro-nutrients for plant growth and crop productivity. The amount of synthetic nitrogen fertilizers supplied to crops has dramatically increased, leading to a notable rise in crop yields. However, excessive nitrogen use has an
Raja S Payyavula et al.
BMC plant biology, 12, 39-39 (2012-03-21)
Plant secondary metabolites, including phenylpropanoids and carotenoids, are stress inducible, have important roles in potato physiology and influence the nutritional value of potatoes. The type and magnitude of environmental effects on tuber phytonutrients is unclear, especially under modern agricultural management
Ching M Wai et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 92(1), 19-30 (2017-07-04)
The altered carbon assimilation pathway of crassulacean acid metabolism (CAM) photosynthesis results in an up to 80% higher water-use efficiency than C3 photosynthesis in plants making it a potentially useful pathway for engineering crop plants with improved drought tolerance. Here
Quantitative 1H NMR with external standards: use in preparation of calibration solutions for algal toxins and other natural products.
Burton IW, Quilliam MA, Walter JA.
Analytical Chemistry, 77(10), 3123-3131 (2005)
プロトコル
Enzymatic methods for food analysis are highly specific and offer considerable time and cost savings over other methods, especially from the sample preparation standpoint. We offer a wide variety of convenient kits and reagents for rapid and reliable enzymatic food analysis.