Merck
S1299
Supelco
スクロース測定試薬
for use with enzymatic assay kit SCA20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.84
品質水準
アナライトの化学物質クラス
sugars (sucrose)
テクニック
photometry: suitable
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
付属品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S1299-BULK:
S1299-VAR:
S1299-1VL:
S1299-1VL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)