Merck
12103C
Sigma-Aldrich
ウシ胎児血清
USA origin, suitable for cell culture
別名:
FBS, FCS, 血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
由来生物
bovine fetus
品質水準
製品種目
FBS Premier
組成
hemoglobin, ≤20 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
FBSは細胞培養において多様な機能を発揮することから、培地添加物として依然、広く利用されています。FBSは栄養素や増殖、接着因子を供給するとともに、無血清培地(SFM)システムでは再現が困難とされるメカニズムで酸化的損傷やアポトーシスから細胞を保護します。
アプリケーション
以下のように、サプリメントとしてウシ胎児血清を様々な種類の細胞培養に使用されました:
  • その他の成分のほかにウシ胎児血清を補った Dulbecco′s 改変 Eagle′s 培地で増殖した PC12 細胞
  • HeLa 細胞は、その他の成分のほかにウシ胎児血清を含有する Roswell Park Memorial Institute(RPMI)1640 培地で維持されました。
  • BaF3 細胞培養(細胞はその他の成分のほかにウシ胎児血清を補った RPMI 1640 培地で維持されました)。
  • 一次海馬の細胞培養(細胞は、その他の成分のほかに熱失活したウシ胎児血清を補った Eagle′s 最小必須培地で維持されました)。
  • その他の成分のほかにウシ胎児血清を添加した Dulbecco 改変 Eagle 培地(DMEM)で、HeLa、Cos1 および Cos7 細胞が培養されました。
ウシ胎児血清(FBS)は、の高い栄養含量のため、細胞培養培地を補うために使用される最も一般的な血清です。タンパク質の点で比較的低い濃度にもかかわらず、FBS は脊椎哺乳動物の細胞および昆虫細胞の増殖の促進および持続に効果的です。
本製品はさらなる調製に使用します。本製品は、ヒトへの使用または治療での使用を意図していません。
アナリシスノート
  • エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
  • 細菌、ウイルスおよびマイコプラズマの有無について試験済み
  • 無菌条件下で0.1ミクロンの膜を用いて3回ろ過
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12103C-100ML:
12103C-1L:
12103C-1000ML:
12103C-BULKBWY:
12103C-INT50ML:
12103C-BULK:
12103C-INT500ML:
12103C-500ML:
12103C-50ML:
12103C-500ML-CO:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
R J Mark et al.
Journal of neurochemistry, 68(1), 255-264 (1997-01-01)
Peroxidation of membrane lipids results in release of the aldehyde 4-hydroxynonenal (HNE), which is known to conjugate to specific amino acids of proteins and may alter their function. Because accumulating data indicate that free radicals mediate injury and death of
Joseph E Rabinowitz et al.
Journal of virology, 76(2), 791-801 (2001-12-26)
The serotypes of adeno-associated virus (AAV) have the potential to become important resources for clinical gene therapy. In an effort to compare the role of serotype-specific virion shells on vector transduction, we cloned each of the serotype capsid coding domains
Julie L Webb et al.
The Journal of biological chemistry, 278(27), 25009-25013 (2003-04-30)
Parkinson's disease (PD) is characterized by the loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra and the formation of aggregates (Lewy bodies) in neurons. alpha-Synuclein is the major protein in Lewy bodies and rare mutations in alpha-synuclein cause early-onset PD.
Maria C Cuitiño et al.
Cell reports, 27(12), 3547-3560 (2019-05-28)
Orchestrating cell-cycle-dependent mRNA oscillations is critical to cell proliferation in multicellular organisms. Even though our understanding of cell-cycle-regulated transcription has improved significantly over the last three decades, the mechanisms remain untested in vivo. Unbiased transcriptomic profiling of G0, G1-S, and S-G2-M
Tadepally Lakshmikanth et al.
Cell reports, 32(3), 107923-107923 (2020-07-23)
The human immune system varies extensively between individuals, but variation within individuals over time has not been well characterized. Systems-level analyses allow for simultaneous quantification of many interacting immune system components and the inference of global regulatory principles. Here, we