由来生物
bovine fetus
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
FBS Classic
組成
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
由来
Australia origin
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
This product is prepared by heating at 56°C for 30 minutes. Heating serum to 56°C for 30 minutes inactivates the complement system for immunoassays. Heat activation also inactivates other undetermined inhibitors of cell growth in culture.
アナリシスノート
- エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
F8192-100ML:
F8192-1L:
F8192-50ML:
F8192-VAR:
F8192-500ML:
F8192-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.