由来生物
bovine fetus
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
FBS Premier
組成
hemoglobin, ≤20 mg/dL
由来
USA origin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤10 EU/mL endotoxin
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | 12107C | F0392 | F6765 |
---|---|---|---|
bovine fetus | bovine fetus | bovine fetus | bovine fetus |
cell culture | mammalian: suitable | cell culture | mammalian: suitable | cell culture | mammalian: suitable | cell culture | mammalian: suitable |
USA origin | USA origin | USA origin | USA origin |
dry ice | dry ice | dry ice | dry ice |
hemoglobin, ≤20 mg/dL | hemoglobin, ≤20 mg/dL | Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL | Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL |
アプリケーション
調製ノート
アナリシスノート
- エンドトキシンおよびヘモグロビン試験済み
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12106C-500ML:
12106C-1L:
12106C-100ML:
12106CB-500ML:
12106C-VAR:
12106C-1000ML:
12106C-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation