Merck
A2795
Sigma-Aldrich
N-アセチル-D-ガラクトサミン
≥98% (HPLC)
別名:
2-アセトアミド-2-デオキシ-D-ガラクトース, D-GalNAc, N-アセチリルコンドロサミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO6
CAS番号:
分子量:
221.21
Beilstein:
2331340
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
white
mp
160 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6+,7-,8?/m1/s1
InChI Key
OVRNDRQMDRJTHS-KEWYIRBNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アミノ糖であるN-アセチル-D-ガラクトサミン(GalNAc)は、多くの O結合型グリカン構造とN結合型グリカン構造の成分です。ウリジン二リン酸(UDP)-GalNAcであるGalNAcは、タンパク質グリコシル化において多くのセリン残基およびスレオニン残基に対する最初のO結合型糖です。
アプリケーション
N-アセチル-D-ガラクトサミンは、次のように使用されています:
  • レクチンビーズ結合アッセイにおけるDolichos biflorus (ヒマラヤフジマメ)凝集素(DBA)ハプテン糖として
  • レクチンブロット阻害を用いるレクチン結合の特異性の評価
  • 免疫組織化学的検査においてWisteria floribunda 由来レクチンを事前吸着させるため
アミノ糖であるN-アセチル-D-ガラクトサミン(GalNAc)は、多くのO結合およびN結合グリカン構造の成分です。 UDP-GalNAcの形を取るGalNAcは、タンパク質グリコシル化において多くのセリン残基およびスレオニン残基になる初期O結合糖です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2795-100MG:
A2795-BULK:
A2795-5G:
A2795-1G:
A2795-500MG:
A2795-VAR:
A2795-RSAMPLE:
A2795-10MG:
A2795-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P Van den Steen et al.
Critical reviews in biochemistry and molecular biology, 33(3), 151-208 (1998-07-23)
The biosynthesis, structures, and functions of O-glycosylation, as a complex posttranslational event, is reviewed and compared for the various types of O-glycans. Mucin-type O-glycosylation is initiated by tissue-specific addition of a GalNAc-residue to a serine or a threonine of the
Sian F Irvine et al.
International journal of molecular sciences, 19(4) (2018-04-13)
Perineuronal nets (PNNs) are extracellular matrix structures surrounding neuronal sub-populations throughout the central nervous system, regulating plasticity. Enzymatically removing PNNs successfully enhances plasticity and thus functional recovery, particularly in spinal cord injury models. While PNNs within various brain regions are
Yuki Kuramoto et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 121, 256-265 (2018-07-27)
Fabry disease is an X-linked disease caused by mutations in α-galactosidase A (GLA); these mutations result in the accumulation of its substrates, mainly globotriaosylceramide (Gb3). The accumulation of glycosphingolipids induces pathogenic changes in various organs, including the heart, and Fabry
Malte Lenders et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 32(12), 2090-2097 (2016-09-30)
Renal and cardiac involvement is responsible for substantial morbidity and mortality in Fabry disease (FD). We analysed the incidence of FD-related renal, cardiac and neurologic end points in patients with FD on long-term enzyme replacement therapy (ERT). A retrospective analysis
David J Gill et al.
Trends in cell biology, 21(3), 149-158 (2010-12-15)
O-GalNAc glycosylation of proteins confers essential structural, protective and signaling roles in eumetazoans. Addition of O-glycans onto proteins is an extremely complex process that regulates both sites of attachment and the types of oligosaccharides added. Twenty distinct polypeptide GalNAc-transferases (GalNAc-Ts)