Merck
A8176
Sigma-Aldrich
N-アセチル-D-マンノサミン
≥98% (TLC)
別名:
N-acetylmannosamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO6
CAS番号:
分子量:
221.21
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
animal (crustaceans)
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
white to off-white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8+/m1/s1
InChI Key
OVRNDRQMDRJTHS-UOLFYFMNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-アセチル-D-マンノサミン(ManNAc)は、N-アセチル-グルコサミンエピメラーゼ、アルドラーゼなどの酵素を同定、識別、特性化するための担体として使用されます。N-アセチル-D-マンノサミンはN-アセチルノイラミン酸の合成に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
N-アセチル-D-マンノサミン (ManNAc) は、ポリシアル酸に特有のモノマーであるN-アセチルノイラミン酸 (NeuAc) の重要な前駆物質です。E. coli K1株を用いた輸送実験を行い、莢膜でのポリシアル酸産生に及ぼすManNAcの効果を検討しました。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8176-5G:
A8176-BULK:
A8176-1G:
A8176-250MG:
A8176-10MG:
A8176-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Beatriz Revilla-Nuin et al.
FEBS letters, 511(1-3), 97-101 (2002-02-01)
N-Acetyl-D-mannosamine (ManNAc) and N-acetyl-D-glucosamine (GlcNAc) are the essential precursors of N-acetylneuraminic acid (NeuAc), the specific monomer of polysialic acid (PA), a bacterial pathogenic determinant. Escherichia coli K1 uses both amino sugars as carbon sources and uptake takes place through the
María Inmaculada García-García et al.
PloS one, 9(5), e96976-e96976 (2014-05-13)
N-acetyl neuraminate lyases (NALs) catalyze the reversible aldol cleavage of N-acetyl neuraminic acid (Neu5Ac) to pyruvate and N-acetyl-D-mannosamine (ManNAc). Previous phylogenetic studies divided NALs into four different groups. Groups 1 and 2 have been well characterized at both kinetic and
Karel Horňák et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 115-123 (2014-09-23)
The concentrations of free neutral carbohydrates and amino sugars were determined in freshwater samples of distinct matrix complexity, including meso-, eu- and dystrophic lakes and ponds, using high-performance ion-exclusion chromatography (HPIEC) coupled to mass spectrometry (MS). In contrast to other