Merck
G1514
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコサミン 塩酸塩
≥99%, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
2-アミノ-2-デオキシ-D-グルコース 塩酸塩, キトサミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO5 · HCl
CAS番号:
分子量:
215.63
Beilstein:
4157370
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
Aspergillus niger
maize fruit
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
InChI Key
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アミノ糖であるグルコサミンは、ブドウ糖とグルタミンから生成され、体内で自然に生成されます。内因性アミノ単糖であるグルコサミンは、グルコサミン-6-リン酸とn-アセチルグルコサミンの主要な供給源です。
アプリケーション
グルコサミンは、滑液中のグルコサミンの濃度、および血清中のその薬物動態を調べるための標準品として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アミノ糖であるグルコサミンは、UDP-N-アセチルグルコサミン(UDP-GlcNAc)を産生するヘキソサミン生合成経路の前駆体であり、合成されたヘキソサミンは次にグリコサミノグリカン、プロテオグリカン、および糖脂質の合成に使用されます。 D-(+)-グルコサミンは、カンジダ属(Candida)の酵母と、緑色溶血連鎖球菌(S. salivarius)との凝集を阻害します。
グルコサミンは、変形性関節症の人の栄養補助として好ましいものです。これは、プロテオグリカンとグリコサミノグリカンを生成するための構築ブロックとして使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1514-VAR:
G1514-1KG:
G1514-100G:
G1514-25G:
G1514-BULK:
G1514-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sports Medicine and Concussion Management
Orthopaedic Physical Therapy Secrets, 172-182 (2017)
Nutrients and Dietary Supplements for Osteoarthritis
Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases, 97-137 (2019)
Nathaniel S Hwang et al.
Biomaterials, 27(36), 6015-6023 (2006-07-29)
Differentiation of embryonic stem (ES) cells generally occurs after formation of three-dimensional cell aggregates, known as embryoid bodies (EBs). We have previously reported that hydrogels provide EBs a supportive environment for in vitro chondrogenic differentiation and three dimensional tissue formation
Glucosamine Chondroitin Sulfate
Saunders Handbook of Veterinary Drugs, 357-358 (2016)
Synovial fluid levels and serum pharmacokinetics in a large animal model following treatment with oral glucosamine at clinically relevant doses
Laverty S, et al.
Arthritis, 52(1), 181-191 (2005)