分子量
antigen 110-120 kDa (doublet)
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:250 using Trypsin-digested, human and animal tissue sections
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of transfected 293T cells expressing recombinant human FGFR-3
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FGFR3(2261)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F0425-BULK:
IXO11221:
F0425-.5ML:
F0425-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)