Merck
77332
Sigma-Aldrich
ペルオキシダーゼ from horseradish
lyophilized, powder, ~150 U/mg
別名:
西洋ワサビペルオキシダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
horseradish
フォーム
powder
品質
lyophilized
比活性
~150 U/mg
分子量
Mr ~40000
溶解性
50 mM potassium phosphate buffer, pH 6.0: 5 mg/mL (0.1% BSA)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI Key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セイヨウワサビペルオキシダーゼ(HRP)は、広く研究されている重要なヘム含有酵素で、耐寒性の多年生草本であるセイヨウワサビから分離されます。過酸化水素を基質として使用することで、さまざまな有機および無機化合物の酸化を触媒します。HRPは、インドール-3-酢酸の代謝、生体ポリマーのクロスリンキングおよび木化に関与します。この酵素は、インドール-3-酢酸またはその誘導体との組み合わせでがん標的治療に使用する治療薬候補です。市販のHRPは、臨床診断キットの構成要素として使用され、イムノアッセイに用いられています。
アプリケーション
セイヨウワサビペルオキシダーゼは、ELISA、イムノブロッティング、免疫組織化学など様々な用途の検出試薬として、生化学の中で広く用いられています。
セイヨウワサビ由来のペルオキシダーゼは、次の用途で使用されています。
  • N-架橋グリカンの分離。
  • D-アミノ酸オキシダーゼ(DAAO)バッファーの構成要素として。
  • ポータブル酸化ストレスセンサー(POSS)の性能を実証するために、過酸化水素(H2O2)を水に分解するため。
単位の定義
1 unitは、pH 6.0、25°C、1分間で、1 μmolのABTS(製品番号11557)を酸化させる酵素量に相当します。
その他情報
Use of chemically modified peroxidase in benzenecitation; Cross-linking of proteinscitation; Enzyme catalyzed polymerization and precipitation of aromatic compounds from wastewatercitation
ベンゼン中での化学的修飾されたペルオキシダーゼの使用、タンパク質の架橋、廃水由来の芳香族化合物の酵素促進重合および沈殿
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
77332-100MG:
77332-500MG:
77332-BULK:
77332-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Portable oxidative stress sensor: dynamic and non-invasive measurements of extracellular H2O2 released by algae
Koman VB, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 68, 245-252 (2015)
Bacterial Competition Assay Based on Extracellular D-amino Acid Production
Alvarez, Laura and Cava, Felipe
The ISME Journal, 2018(3), 249-259 (2017)
K. Takahashi et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 121, 216-216 (1984)
J.A. Nicell et al.
Water Science and Technology, 25, 157-157 (1992)
Charles C Bell et al.
Nature communications, 10(1), 2723-2723 (2019-06-22)
Non-genetic drug resistance is increasingly recognised in various cancers. Molecular insights into this process are lacking and it is unknown whether stable non-genetic resistance can be overcome. Using single cell RNA-sequencing of paired drug naïve and resistant AML patient samples
資料
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.