詳細
西洋ワサビペルオキシダ-ゼは西洋ワサビ(Amoracia rusticana)の根から単離された酵素で、ペルオキシダ-ゼのフェロプロトポルフィリン類に属します。HRPは4個のジスルフィド架橋結合を有する1本のポリペプチドです。18%の糖を含む糖タンパク質です。糖の組成はガラクト-ス、アラビノ-ス、キシロ-ス、フコ-ス、マンノ-ス、マンノサミン、ガラクトサミンからなり、個々のアイソザイムによって異なります。 この酵素の分子量(約44 kDa)には、ポリペプチド鎖(33,890 Da)、ヘミン+Ca2+(約700 Da)、糖(約9,400 Da)が含まれます。HRPには少なくとも7種類のアイソザイムが存在します。 西洋ワサビペルオキシダ-ゼアイソザイムの等電点は3.0~9.0です。
アプリケーション
以下の用途に、西洋ワサビのペルオキシダーゼが使用されています:
- 糞便のデンプン分析に
- Trinder(トリンダー)法による血漿グルコースレベルの定量に
- フェルロイル化アラビノキシラン画分をインキュベートし、酸化カップリングも評価するために
- 糖タンパク質の検出に
生物化学的/生理学的作用
HRPは過酸化水素(H2O2)と容易に結合し、その結果生じた[HRP-H2O2]複合体は様々な水素供与体を酸化することができます。至適pHは6.0~6.5であり、酵素は5.0~9.0のpH範囲で最も安定しています。HRPは、ジスルフィド結合により、また、アミノおよびチオール指向の架橋剤を介して、グルタルアルデヒド、過ヨウ素酸酸化などいくつかの異なる方法により、抗体と抱合することができます。これは酵素標識β-ガラクトシダーゼやアルカリホスファターゼよりも小さく、より安定しています。したがって、これは最も望ましい標識です。また、そのグリコシル化により、非特異的結合も減少します。また、これは溶液中のグルコースおよび過酸化物の定量にも使用されます。アジ化ナトリウム、シアン化物、L-シスチン、重クロム酸塩、エチレンチオ尿素、ヒドロキシルアミン、硫化物、バナジン酸塩、p-アミノ安息香酸およびCd2+、Co2+、Cu2+、Fe3+、Mn2+、Ni2+、Pb2+イオンが酵素活性を阻害することが知られています。
西洋ワサビペルオキシダーゼは、基質とインキュベートすると、標識化した分子の発色性、蛍光性、または化学発光性の誘導体を生成し、定量を可能にします。
単位の定義
1ピロガロールユニットは、pH 6.0、20°Cで 20秒あたり1.0 mgのプルプロガリンをピロガロールから生成する酵素量です。
アナリシスノート
RZ(Reinheitszahl)値は、0.5~1.0 mg/mL脱イオン水溶液で測定したA403/A275の吸光度比です。これはヘミン含量を測定するもので、酵素活性を測定するものではありません。RZ値の高い標品でも酵素活性が低いことがあります。
その他情報
ペルオキシダーゼに関する詳細情は、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerをご覧ください。
インヒビター
基質
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8125-116MU:
P8125-200KU:
P8125-5KU:
P8125-BULK:
P8125-25KU:
P8125-50KU:
P8125-VAR:
P8125-100KU:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mirian M da Silva et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 285(1), H154-H162 (2003-03-08)
Ischemic preconditioning, or the protective effect of short ischemic episodes on a longer, potentially injurious, ischemic period, is prevented by antagonists of mitochondrial ATP-sensitive K+ channels (mitoKATP) and involves changes in mitochondrial energy metabolism and reactive oxygen release after ischemia.
Cultivar discrimination of Portuguese Lupinus albus by seed protein electrophoresis: the importance of considering glutelins and glycoproteins
Vaz A C, et al.
Field Crops Research, 87(1), 23-34 (2004)
Studies on the oxidative cross-linking of feruloylated arabinoxylans from wheat flour and wheat bran
Schooneveld-Bergmans M E F, et al.
Carbohydrate Polymers, 38(4), 309-317 (1999)
Tamara Allen et al.
Diabetes, 55(9), 2523-2533 (2006-08-29)
Halofenate has been shown previously to lower triglycerides in dyslipidemic subjects. In addition, significant decreases in fasting plasma glucose were observed but only in type 2 diabetic patients. We hypothesized that halofenate might be an insulin sensitizer, and we present
Acarbose enhances human colonic butyrate production
Weaver G A, et al.
The Journal of Nutrition, 127(5), 717-723 (1997)
プロトコル
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.